Läs mer
Thermo Scientific™ GeneJET Plasmid Maxiprep Kit
Produktkod. 11551645 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Antal reaktioner:
10 beredningar
25 Förberedelser
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
11551645 10 beredningar Varje
11561645 25 Förberedelser -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11551645 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer K0491
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific GeneJET Plasmid Maxiprep Kit, som räcker för 25 preps, använder kiseldioxidbaserad membranteknologi i form av en bekväm spinkolonn.
Thermo Scientific GeneJET Plasmid Maxiprep Kit, som räcker för 25 preps, använder kiselbaserad membranteknologi i form av en praktisk spinnkolonn. Varje prep återvinner mer än 400 ng/μL högkopieplasmid-DNA som kan användas i en mängd olika molekylärbiologiska procedurer, såsom restriktionsendonukleasdigestion, PCR, kloning, transformation, automatiserad sekvensering, in vitro-transkription och transfektion av robusta cellinjer.
Thermo Scientific GeneJET Plasmid Maxiprep Kit, som räcker för 25 preps, använder kiseldioxidbaserad membranteknologi i form av en bekväm spinkolonn. Varje prep återvinner upp till 750μ g av högkopierat plasmid-DNA som kan användas i en mängd olika molekylärbiologiska procedurer, såsom restriktionsendonukleas-digestion, PCR, kloning, transformation, automatiserad sekvensering, in vitro -transkription och transfektion av robusta cellinjer.
Höjdpunkter
•Effektiv —hög avkastning upp till 750μ g plasmid-DNA av hög kvalitet från 250 ml bakteriekultur
•Hög koncentration av DNA renat—> 400 ng/μ L
•Bekvämt —spinnkolonnformat, centrifug- eller vakuumprotokoll
•Snabb procedur tar —60 minuter, betydligt snabbare än att använda gravitationsflödeskolonner
Användning Isolerad
plasmid-DNA är lämplig för alla konventionella molekylärbiologiska procedurer, inklusive:
• Transfektion av robusta cellinjer
• FastDigest nedbrytning av restriktionsenzym
• Automatiserad fluorescerande sekvensering
• PCR
• Kloning
• Omvandling
•In vitro transkription
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 400 ng/μ L
Kolumntyp Spinnkolonn
Formatera Spinnkolonn
Isoleringsteknik Silikakolonn
skala Maxi
Provtyp Bakterier
För användning med (applikation) Kvantitativ PCR i realtid (qPCR), transfektion, kloning, sekvensering, in vitro-transkription, transformation, nukleinsyramärkning, PCR
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
Antal reaktioner 10 beredningar
Prep Skala >200μ g (storskalig) plasmid-DNA
Produktlinje GeneJET
Produkttyp Plasmid MaxiPrep Kit
Kvantitet 10 förberedelser
Mål Plasmid-DNA
Testtid 60 min.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • GeneJET Plasmid Maxiprep Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P330-Skölj munnen.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium lauryl sulphate, sodium hydroxide, acetic acid, guanidine hydrochloride