Läs mer
Thermo Scientific™ GeneJET Plasmid Maxiprep Kit
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
GeneJET Plasmid Maxiprep Kit använder kiseldioxidbaserad membranteknologi i form av bekväm spinkolonn. Varje prep återvinner upp till 750μ g av högkopierat plasmid-DNA som kan användas i en mängd olika molekylärbiologiska procedurer, såsom restriktionsendonukleas-digestion, PCR, kloning, transformation, automatiserad sekvensering, in vitro -transkription och transfektion av robusta cellinjer.
Thermo Scientific GeneJET Plasmid Maxiprep Kit, som räcker för 25 preps, använder kiseldioxidbaserad membranteknologi i form av en bekväm spinkolonn. Varje prep återvinner upp till 750μ g av högkopierat plasmid-DNA som kan användas i en mängd olika molekylärbiologiska procedurer, såsom restriktionsendonukleas-digestion, PCR, kloning, transformation, automatiserad sekvensering, in vitro -transkription och transfektion av robusta cellinjer.
Höjdpunkter
•Effektiv —hög avkastning upp till 750μ g plasmid-DNA av hög kvalitet från 250 ml bakteriekultur
•Hög koncentration av DNA renat—> 400 ng/μ L
•Bekvämt —spinnkolonnformat, centrifug- eller vakuumprotokoll
•Snabb procedur tar —60 minuter, betydligt snabbare än att använda gravitationsflödeskolonner
Användning Isolerad
plasmid-DNA är lämplig för alla konventionella molekylärbiologiska procedurer, inklusive:
• Transfektion av robusta cellinjer
• FastDigest nedbrytning av restriktionsenzym
• Automatiserad fluorescerande sekvensering
• PCR
• Kloning
• Omvandling
•In vitro transkription
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 400 ng/μ L |
| Kolumntyp | Spinnkolonn |
| Formatera | Spinnkolonn |
| Isoleringsteknik | Silikakolonn |
| skala | Maxi |
| Provtyp | Bakterier |
| För användning med (applikation) | Kvantitativ PCR i realtid (qPCR), transfektion, kloning, sekvensering, in vitro-transkription, transformation, nukleinsyramärkning, PCR |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell) |
| Antal reaktioner | 25 Förberedelser |
| Prep Skala | >200μ g (storskalig) plasmid-DNA |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- GeneJET Plasmid Maxiprep Kit
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P373-Försök INTE bekämpa branden när den når explosiva varor.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Sodium lauryl sulfate, Sodium hydroxide,acetic acid, Sodiumlauryl sulfate, Sodium hydroxide