Beskrivning
GeneJET Plasmid Midiprep Kit är designat för storskalig isolering av högkvalitativt plasmid-DNA från rekombinanta E. coli -kulturer. Satsen använder kiseldioxidbaserad membranteknologi i form av bekväm spinkolonn. Varje förberedelse återvinner upp till 200μ g plasmid-DNA med högt kopietal. Det renade plasmid-DNA:t kan användas i en mängd olika molekylärbiologiska förfaranden, såsom restriktionsendonukleas-digestion, PCR, kloning, transformation, automatiserad sekvensering, in vitro -transkription och transfektion av robusta cellinjer.
Thermo Scientific GeneJET Plasmid Midiprep Kit, tillräckligt för 25 preps, är designat för storskalig isolering av högkvalitativt plasmid-DNA från rekombinanta E. coli- kulturer. Satsen använder kiseldioxidbaserad membranteknologi i form av bekväm spinkolonn. Varje förberedelse återvinner upp till 200μ g plasmid-DNA med högt kopietal. Det renade plasmid-DNA:t kan användas i en mängd olika molekylärbiologiska förfaranden, såsom restriktionsendonukleas-digestion, PCR, kloning, transformation, automatiserad sekvensering, in vitro -transkription och transfektion av robusta cellinjer.
Höjdpunkter
•Effektiv —hög avkastning upp till 200μ g plasmid-DNA av hög kvalitet från 50 ml bakteriekultur
•Hög koncentration av DNA renat—> 400 ng/μ L
•Bekvämt —spinnkolonnformat, centrifug- eller vakuumprotokoll
•Snabb procedur tar —60 minuter, betydligt snabbare än att använda gravitationsflödeskolonner
Användning Isolerad
plasmid-DNA är lämplig för alla konventionella molekylärbiologiska procedurer, inklusive:
• FastDigest nedbrytning av restriktionsenzym
• Automatiserad fluorescerande sekvensering
• PCR
• Kloning
• Omvandling
•In vitro transkription
• Transfektion av robusta cellinjer
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 400 ng/μ L |
| Kolumntyp | Spinnkolonn |
| Formatera | Spinnkolonn |
| Isoleringsteknik | Silikakolonn |
| skala | Midi |
| Provtyp | Bakterier |
| För användning med (applikation) | Kvantitativ PCR i realtid (qPCR), transfektion, kloning, sekvensering, in vitro-transkription, transformation, nukleinsyramärkning, PCR |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell) |
| Prep Skala | 100-200μ g (Medium-Scale) Plasmid DNA |
| Produktlinje | GeneJET |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- GeneJET Plasmid Midiprep Kit
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P330-Skölj munnen.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: guanidine hydrochloride, sodium lauryl sulphate, sodium hydroxide, acetic acid,triton X-100