Läs mer
Thermo Scientific™ GeneJET Plasmid Midiprep Kit
Produktkod. p-4530590 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
100 förberedelser
25 Förberedelser
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11531645
Brand: Thermo Scientific™ K0481
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för storskalig isolering av högkvalitativt plasmid-DNA från rekombinanta E.coli- kulturer.
GeneJET Plasmid Midiprep Kit är designat för storskalig isolering av högkvalitativt plasmid-DNA från rekombinanta E. coli -kulturer. Satsen använder kiseldioxidbaserad membranteknologi i form av bekväm spinkolonn. Varje förberedelse återvinner upp till 200μ g plasmid-DNA med högt kopietal. Det renade plasmid-DNA:t kan användas i en mängd olika molekylärbiologiska förfaranden, såsom restriktionsendonukleas-digestion, PCR, kloning, transformation, automatiserad sekvensering, in vitro -transkription och transfektion av robusta cellinjer.
Thermo Scientific GeneJET Plasmid Midiprep Kit, tillräckligt för 25 preps, är designat för storskalig isolering av högkvalitativt plasmid-DNA från rekombinanta E. coli- kulturer. Satsen använder kiseldioxidbaserad membranteknologi i form av bekväm spinkolonn. Varje förberedelse återvinner upp till 200μ g plasmid-DNA med högt kopietal. Det renade plasmid-DNA:t kan användas i en mängd olika molekylärbiologiska förfaranden, såsom restriktionsendonukleas-digestion, PCR, kloning, transformation, automatiserad sekvensering, in vitro -transkription och transfektion av robusta cellinjer.
Höjdpunkter
Effektiv —hög avkastning upp till 200μ g plasmid-DNA av hög kvalitet från 50 ml bakteriekultur
Hög koncentration av DNA renat—> 400 ng/μ L
Bekvämt —spinnkolonnformat, centrifug- eller vakuumprotokoll
Snabb procedur tar —60 minuter, betydligt snabbare än att använda gravitationsflödeskolonner
Användning Isolerad
plasmid-DNA är lämplig för alla konventionella molekylärbiologiska procedurer, inklusive:
• FastDigest nedbrytning av restriktionsenzym
• Automatiserad fluorescerande sekvensering
• PCR
• Kloning
• Omvandling
In vitro transkription
• Transfektion av robusta cellinjer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 400 ng/μ L
Kolumntyp Spinnkolonn
Formatera Spinnkolonn
Isoleringsteknik Silikakolonn
skala Midi
Provtyp Bakterier
För användning med (applikation) Kvantitativ PCR i realtid (qPCR), transfektion, kloning, sekvensering, in vitro-transkription, transformation, nukleinsyramärkning, PCR
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
Prep Skala 100-200μ g (Medium-Scale) Plasmid DNA
Produktlinje GeneJET
Produkttyp Plasmid MidiPrep Utrustning
Kvantitet 25 Förberedelser
Mål Plasmid-DNA
Testtid 60 min.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • GeneJET Plasmid Midiprep Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P330-Skölj munnen.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: guanidine hydrochloride, sodium lauryl sulphate, sodium hydroxide, acetic acid,triton X-100