Description
GeneJET Plasmid Miniprep Kit använder en exklusiv kiseldioxidbaserad membranteknologi i form av en bekväm spinnkolonn. Satsen återhämtar sig upp till 20μ g av högkopieringsplasmid-DNA per isoleringsförfarande.
Thermo Scientific GeneJET Plasmid Miniprep Kit använder en exklusiv kiseldioxidbaserad membranteknologi i form av en bekväm spinnkolonn. Satsen återhämtar sig upp till 20μ g av högkopieringsplasmid-DNA per isoleringsförfarande.
Höjdpunkter
•Effektiva höga —skördar på upp till 20μ g plasmid-DNA av hög kvalitet
•Snabb —procedur tar mindre än 14 minuter
•Bekvämt —ingen fenol/kloroformextraktion eller alkoholutfällning krävs
•Rent renat —DNA är omedelbart klart att använda
Användningar Snabb isolering
•av högrent plasmid-DNA som är lämpligt för alla konventionella molekylärbiologiska procedurer, inklusive:
• FastDigest eller konventionell restriktionsrötning
• Automatiserad fluorescerande och radioaktiv sekvensering
• PCR
•In vitro transkription
•
Transformationsprincip
En bakteriekultur skördas och lyseras. Lysatet rensas sedan genom centrifugering och appliceras på kiseldioxidkolonnen för att selektivt binda DNA-molekyler vid en hög saltkoncentration. Det adsorberade DNA:t tvättas för att avlägsna föroreningar, och det rena plasmid-DNA:t elueras i en liten volym elueringsbuffert eller vatten. Det renade DNA:t är redo för omedelbar användning i alla molekylärbiologiska procedurer, såsom snabb och konventionell digestion med restriktionsenzymer, PCR, in vitro -transkription, transformation och automatiserad sekvensering. Komponenter Resuspensionslösning Lyseringslösning Neutraliseringslösning Tvättlösning (koncentrerad) RNase A-lösning Elueringsbuffert Spinkolonner Uppsamlingsrör Detaljerat protokoll
Specifications
Specifications
| Kolumntyp | Spinnkolonn |
| Formatera | Spinnkolonn |
| Isoleringsteknik | Silikakolonn |
| skala | Mini |
| Provtyp | Bakterier |
| För användning med (applikation) | PCR, kloning, sekvensering, transformation, nukleinsyramärkning, in vitro transkription |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Kompatibel (vakuumgrenrör) |
| Prep Skala | <100μ g (småskalig) plasmid-DNA |
| Produktlinje | GeneJET |
| Produkttyp | Plasmid MiniPrep Kit |
| Show More |
Safety and Handling
- GENEJET PL MINIPREP 250PREP
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P330-Skölj munnen.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium lauryl sulfate, Sodium hydroxide