Läs mer
Thermo Scientific™ GeneJET Plasmid Miniprep Kit
Produktkod. 10319699 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
250 beredningar
50 beredningar
Förpackningsstorlek:
250 reaktioner
75ml
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10319699 50 beredningar Varje
12793184 50 beredningar 75ml
10242490 250 beredningar 250 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10319699 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer K0502
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific GeneJET Plasmid Miniprep Kit använder en exklusiv kiseldioxidbaserad membranteknologi i form av en bekväm spinnkolonn.
GeneJET Plasmid Miniprep Kit använder en exklusiv kiseldioxidbaserad membranteknologi i form av en bekväm spinnkolonn. Satsen återhämtar sig upp till 20μ g av högkopieringsplasmid-DNA per isoleringsförfarande.
Thermo Scientific GeneJET Plasmid Miniprep Kit använder en exklusiv kiseldioxidbaserad membranteknologi i form av en bekväm spinnkolonn. Satsen återhämtar sig upp till 20μ g av högkopieringsplasmid-DNA per isoleringsförfarande.
Höjdpunkter
•Effektiva höga —skördar på upp till 20μ g plasmid-DNA av hög kvalitet
•Snabb —procedur tar mindre än 14 minuter
•Bekvämt —ingen fenol/kloroformextraktion eller alkoholutfällning krävs
•Rent renat —DNA är omedelbart klart att använda
Användningar Snabb isolering
•av högrent plasmid-DNA som är lämpligt för alla konventionella molekylärbiologiska procedurer, inklusive:
• FastDigest eller konventionell restriktionsrötning
• Automatiserad fluorescerande och radioaktiv sekvensering
• PCR
•In vitro transkription
•
Transformationsprincip
En bakteriekultur skördas och lyseras. Lysatet rensas sedan genom centrifugering och appliceras på kiseldioxidkolonnen för att selektivt binda DNA-molekyler vid en hög saltkoncentration. Det adsorberade DNA:t tvättas för att avlägsna föroreningar, och det rena plasmid-DNA:t elueras i en liten volym elueringsbuffert eller vatten. Det renade DNA:t är redo för omedelbar användning i alla molekylärbiologiska procedurer, såsom snabb och konventionell digestion med restriktionsenzymer, PCR, in vitro -transkription, transformation och automatiserad sekvensering. Komponenter Resuspensionslösning Lyseringslösning Neutraliseringslösning Tvättlösning (koncentrerad) RNase A-lösning Elueringsbuffert Spinkolonner Uppsamlingsrör Detaljerat protokoll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumntyp Spinnkolonn
Formatera Spinnkolonn
Isoleringsteknik Silikakolonn
skala Mini
Provtyp Bakterier
För användning med (applikation) PCR, kloning, sekvensering, transformation, nukleinsyramärkning, in vitro transkription
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel (vakuumgrenrör)
Prep Skala <100μ g (småskalig) plasmid-DNA
Produktlinje GeneJET
Produkttyp Plasmid MiniPrep Kit
Kvantitet 50 beredningar
Mål Plasmid-DNA
Testtid <14 min
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • GeneJET Plasmid Miniprep Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P330-Skölj munnen.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidine hydrochloride