Läs mer
Thermo Scientific™ GeneJET RNA Cleanup and Concentration Micro Kit
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
GeneJET RNA Cleanup and Concentration Micro Kit är designat för snabb och effektiv koncentration av förrenade RNA-prover, såväl som för RNA-rensning efter DNase I-behandling och andra enzymatiska reaktioner.
Satsen kombinerar bekvämligheten med spinkolonnteknologi med de selektiva bindningsegenskaperna hos ett kiseldioxidmembran, vilket eliminerar behovet av tråkiga hartsmanipulationer eller giftiga fenol-kloroformextraktioner.
Thermo Scientific GeneJET RNA Cleanup and Concentration Micro Kit är designat för snabb och effektiv koncentration av förrenade RNA-prover, såväl som för RNA-rensning efter DNase I-behandling och andra enzymatiska reaktioner.
Satsen kombinerar bekvämligheten med spinkolonnteknologi med de selektiva bindningsegenskaperna hos ett kiseldioxidmembran, vilket eliminerar behovet av tråkiga hartsmanipulationer eller giftiga fenol-kloroformextraktioner.
Höjdpunkter
- Avancerad pelardesign —lätt att öppna, ladda och hantera.
- Eluera i 6 till 10μ L volym.
- 85 till 100 % återvinning av ett RNA med hög integritet.
- Snabb och enkel —procedur tar mindre än 5 minuter.
Användningsområden:
- Det renade RNA:t kan användas i vanliga nedströmsapplikationer
- RT-PCR, RT-qPCR, Northern blotting och annan RNA-baserad analys
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | För bättre långsiktig prestanda rekommenderas att förvara reningskolonnerna vid 2 C till °8 °C. |
| Formatera | Centrifugkolonn |
| Isoleringsteknik | Spinnkolonn |
| Reningstid | 5 min. |
| Provtyp | RNA |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell) |
| För användning med (applikation) | Kvantitativ PCR i realtid (qPCR), omvänd Transcriptase PCR (RT-PCR), Nukleasskyddsanalyser, Nukleinsyramärkning, Northern Blotting, cDNA-bibliotekskonstruktion |
| Antal reaktioner | 250 beredningar |
| Produktlinje | GeneJET |
| Kvantitet | 250 beredningar |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- GeneJET RNA Cleanup and Concentration Micro Kit
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P330-Skölj munnen.
- P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Thiocyanic acid