Läs mer
Thermo Scientific™ GeneJET Viralt DNA/RNA-reningskit
Produktkod. 11951411 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
50 beredningar
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11951411
Brand: Thermo Scientific™ K0821
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Utför silikamembranbaserad viral nukleinsyrarening från human- och däggdjursplasma, serum, blod och cellfria prover.
GeneJET Viral DNA och RNA Purification Kit är designat för snabb och effektiv rening av virala nukleinsyror av hög kvalitet från olika vätskeprover från människor och däggdjur, och är kompatibelt med vanliga provkonserveringsmedel som EDTA, citrat och heparin.
Satsen använder en kiseldioxidbaserad membranteknologi i form av en bekväm spinkolonn. Virala nukleinsyror från lyserade prover binder till kolonnmembranet medan föroreningar effektivt avlägsnas under efterföljande tvätt- och centrifugeringssteg. Användbara nukleinsyror elueras från kolonnen.
De renade virala nukleinsyrorna är fria från proteiner, nukleaser och andra kontaminanter eller hämmare av nedströmsapplikationer. Isolerat DNA och RNA kan användas direkt i PCR, qPCR eller andra nukleinsyrabaserade analyser.
Höjdpunkter:
  • Effektiv rening av viralt DNA och RNA från human- och däggdjursplasma, serum, blod och cellfria prover
  • Linjära utbyten från ett brett spektrum av virala titrar
  • Testad med en mängd olika DNA- och RNA-virus (HIV, HBV, HCV, HPV, CMV, EBV)
  • Nedströms kompatibilitet med (RT)-PCR, (RT)-qPCR och andra nukleinsyrabaserade analyser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumntyp Spinnkolonn
Innehåll och lagring •2 x 1,4 ml kolonnberedningsvätska; rumstemperatur
• 12 ml lyslösning; rumstemperatur
• 25 mL tvättbuffert 1 (koncentrerad); rumstemperatur
• 11 mL tvättbuffert 2 (koncentrerad); rumstemperatur
• 3 x 1,25 ml elueringsmedel; rumstemperatur
• 50 centrifugeringskolonner med tvättrör; rumstemperatur
• 4 x 50 tvättrör; rumstemperatur
• 2 x 1,3 ml proteinas K; –20 °Ci
-•ampull Bärar-RNA;– 20 °C
Isoleringsteknik Spinnkolonn av kiseldioxid
skala Mini
Provtyp Mjölk, Plasma, Saliv, Serum, Svabbar (nasala, buckala eller urogenitala), Urin, Helblod, Virus
Elueringsvolym 50μ L
Slutlig produkttyp Viralt DNA och RNA
För användning med (applikation) RT-PCR, qPCR, cDNA-bibliotekskonstruktion, NGS , mikroarrayanalys, blothybridisering, Northern/Southern blotting, in vitro translation, nukleasskyddsanalyser, nukleinsyramärkning, hybridisering
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
Kvantitet 50 beredningar
Frakt skick Rumstemperatur
Testtid 30 min.
Avkastning 50μ g (Bindningskapacitet)
Startmaterial mängd 200μ L
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • GeneJET Viral DNA/RNA Purification Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P330-Skölj munnen.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Guanidine hydrochloride, Proteinase