Läs mer
Thermo Scientific™ GeneJET Genomisk DNA-rening av helblods minikit
Produktkod. 11521655 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
250 beredningar
50 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11521655 50 reaktioner Varje
11531655 250 beredningar Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11521655 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer K0781
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific GeneJET Fullblods genomisk DNA-rening Mini Kit använder kiseldioxidbaserad membranteknologi i form av en bekväm spinnkolonn, vilket eliminerar behovet av dyra hartser, giftiga fenol-kloroformextraktioner eller tidskrävande alkoholutfällning.
GeneJET Fullblods genomisk DNA-rening Mini Kit använder kiseldioxidbaserad membranteknologi i form av en bekväm spinnkolonn, vilket eliminerar behovet av dyra hartser, giftiga fenol-kloroformextraktioner eller tidskrävande alkoholutfällning. Standardproceduren tar mindre än 20 minuter efter cellys och ger renat DNA större än 30 kb i storlek. Isolerat DNA kan användas direkt i PCR, Southern blotting och enzymatiska reaktioner.
Thermo Scientific GeneJET Fullblods genomisk DNA-rening Mini Kit använder kiseldioxidbaserad membranteknologi i form av en bekväm spinnkolonn, vilket eliminerar behovet av dyra hartser, giftiga fenol-kloroformextraktioner eller tidskrävande alkoholutfällning. Standardproceduren tar mindre än 20 minuter efter cellys och ger renat DNA större än 30 kb i storlek. Isolerat DNA kan användas direkt i PCR, Southern blotting och enzymatiska reaktioner.
Höjdpunkter
•Effektiva —höga utbyten av högmolekylärt genomiskt DNA
•Snabb —20 minuters procedur efter cellysering
•Bekväma —spinnkolonner är täckta och monterade med uppsamlingsrör
•Rent DNA —rent från enzymhämmare, RNA och proteiner. Färdig att använda för alla krävande applikationer och validerad i realtids-PCR, ändpunkts-PCR, multiplex-PCR och restriktionsenzymer
•Kompatibel —lämplig för många olika prover som färskt eller fryst antikoagulerat däggdjursblod (behandlat med EDTA, citrat eller heparin), åldrat blod, buffy coat, benmärg och kroppsvätskor
Tillämpningar Isolerat
•genomiskt DNA är idealiskt för användning i vanliga molekylärbiologiska procedurer, inklusive:
• PCR och qPCR
• FastDigest och konventionell restriktionsrötning
• Southern blotting inkluderar proteinas K-lösning Lyseringslösning Tvättbuffert WB I (koncentrerad) Tvättbuffert II (koncentrerad) Elueringsbuffert GeneJET Reningskolonner (förmonterade med uppsamlingsrör) Uppsamlingsrör Detaljerat protokoll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumntyp Spinnkolonn
Formatera Spinnkolonn
Isoleringsteknik Spinnkolonn
skala Mini
Provtyp Blod
För användning med (applikation) Kvantitativ PCR i realtid (qPCR), Kloning, Southern Blotting, Sekvensering, PCR
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
Produktlinje GeneJET
Produkttyp Genomisk DNA-reningskit
Kvantitet 50 reaktioner
Mål Genomiskt DNA
Testtid <20 min.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • GeneJET Whole Blood Genomic DNA Purification Mini Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P330-Skölj munnen.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Proteinase, Guanidine hydrochloride