Läs mer
Thermo Scientific™ GeneJET Genomisk DNA-rening av helblods minikit
Produktkod. 11531655 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
250 beredningar
50 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11531655 250 beredningar Varje
11521655 50 reaktioner Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11531655 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer K0782
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific GeneJET Fullblods genomisk DNA-rening Mini Kit använder kiseldioxidbaserad membranteknologi i form av en bekväm spinnkolonn, vilket eliminerar behovet av dyra hartser, giftiga fenol-kloroformextraktioner eller tidskrävande alkoholutfällning.
GeneJET Fullblods genomisk DNA-rening Mini Kit använder kiseldioxidbaserad membranteknologi i form av en bekväm spinnkolonn, vilket eliminerar behovet av dyra hartser, giftiga fenol-kloroformextraktioner eller tidskrävande alkoholutfällning. Standardproceduren tar mindre än 20 minuter efter cellys och ger renat DNA större än 30 kb i storlek. Isolerat DNA kan användas direkt i PCR, Southern blotting och enzymatiska reaktioner.
Thermo Scientific GeneJET Fullblods genomisk DNA-rening Mini Kit använder kiseldioxidbaserad membranteknologi i form av en bekväm spinnkolonn, vilket eliminerar behovet av dyra hartser, giftiga fenol-kloroformextraktioner eller tidskrävande alkoholutfällning. Standardproceduren tar mindre än 20 minuter efter cellys och ger renat DNA större än 30 kb i storlek. Isolerat DNA kan användas direkt i PCR, Southern blotting och enzymatiska reaktioner.
Höjdpunkter
Effektiva —höga utbyten av högmolekylärt genomiskt DNA
Snabb —20 minuters procedur efter cellysering
Bekväma —spinnkolonner är täckta och monterade med uppsamlingsrör
Rent DNA —rent från enzymhämmare, RNA och proteiner. Färdig att använda för alla krävande applikationer och validerad i realtids-PCR, ändpunkts-PCR, multiplex-PCR och restriktionsenzymer
Kompatibel —lämplig för många olika prover som färskt eller fryst antikoagulerat däggdjursblod (behandlat med EDTA, citrat eller heparin), åldrat blod, buffy coat, benmärg och kroppsvätskor
Tillämpningar Isolerat
•genomiskt DNA är idealiskt för användning i vanliga molekylärbiologiska procedurer, inklusive:
• PCR och qPCR
• FastDigest och konventionell restriktionsrötning
• Southern blotting inkluderar proteinas K-lösning Lyseringslösning Tvättbuffert WB I (koncentrerad) Tvättbuffert II (koncentrerad) Elueringsbuffert GeneJET Reningskolonner (förmonterade med uppsamlingsrör) Uppsamlingsrör Detaljerat protokoll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumntyp Spinnkolonn
Innehåll och lagring •5 x 1,2 ml proteinas K-lösning; förvara i rumstemperatur tills den öppnas,– °20 C efter öppning
• 120 ml lyslösning; rumstemperatur
• 40 ml tvättbuffert I (koncentrerad); rumstemperatur
• 40 ml tvättbuffert II (koncentrerad); rumstemperatur
• 150 ml elueringsbuffert; rumstemperatur
• 250 GeneJET Reningskolonner med uppsamlingsrör; rumstemperatur
• 250 uppsamlingsrör; rumstemperatur
Isoleringsteknik Spinnkolonn av kiseldioxid
skala Mini
Provtyp Benmärg, Buffy Coat, Torkade blodfläckar, Buckalsvabb, Urin, Helblod
Elueringsvolym 50 till 200μ l
Slutlig produkttyp gDNA
För användning med (applikation) PCR, Southern blotting, sekvensering, nukleinsyramärkning, hybridisering
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
Kvantitet 250 beredningar
Frakt skick Rumstemperatur
Testtid 20 min. (Efter provhomogenisering)
Avkastning ≤65μ g
Startmaterial mängd Benmärg:≤ 200μ L buckala
pinnar: 1 Buffy
Coat: 200μ
≤ 500μ L Torkade blodfläckar: varierar Urin: 4,5 ml helblod: L