Läs mer
Thermo Scientific™ GeneJET Genomisk DNA-rening av helblods minikit
Produktkod. p-4530574 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
250 beredningar
50 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11521655
Brand: Thermo Scientific™ K0781
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific GeneJET Fullblods genomisk DNA-rening Mini Kit använder kiseldioxidbaserad membranteknologi i form av en bekväm spinnkolonn, vilket eliminerar behovet av dyra hartser, giftiga fenol-kloroformextraktioner eller tidskrävande alkoholutfällning.
GeneJET Fullblods genomisk DNA-rening Mini Kit använder kiseldioxidbaserad membranteknologi i form av en bekväm spinnkolonn, vilket eliminerar behovet av dyra hartser, giftiga fenol-kloroformextraktioner eller tidskrävande alkoholutfällning. Standardproceduren tar mindre än 20 minuter efter cellys och ger renat DNA större än 30 kb i storlek. Isolerat DNA kan användas direkt i PCR, Southern blotting och enzymatiska reaktioner.
Thermo Scientific GeneJET Fullblods genomisk DNA-rening Mini Kit använder kiseldioxidbaserad membranteknologi i form av en bekväm spinnkolonn, vilket eliminerar behovet av dyra hartser, giftiga fenol-kloroformextraktioner eller tidskrävande alkoholutfällning. Standardproceduren tar mindre än 20 minuter efter cellys och ger renat DNA större än 30 kb i storlek. Isolerat DNA kan användas direkt i PCR, Southern blotting och enzymatiska reaktioner.
Höjdpunkter
Effektiva —höga utbyten av högmolekylärt genomiskt DNA
Snabb —20 minuters procedur efter cellysering
Bekväma —spinnkolonner är täckta och monterade med uppsamlingsrör
Rent DNA —rent från enzymhämmare, RNA och proteiner. Färdig att använda för alla krävande applikationer och validerad i realtids-PCR, ändpunkts-PCR, multiplex-PCR och restriktionsenzymer
Kompatibel —lämplig för många olika prover som färskt eller fryst antikoagulerat däggdjursblod (behandlat med EDTA, citrat eller heparin), åldrat blod, buffy coat, benmärg och kroppsvätskor
Tillämpningar Isolerat
•genomiskt DNA är idealiskt för användning i vanliga molekylärbiologiska procedurer, inklusive:
• PCR och qPCR
• FastDigest och konventionell restriktionsrötning
• Southern blotting inkluderar proteinas K-lösning Lyseringslösning Tvättbuffert WB I (koncentrerad) Tvättbuffert II (koncentrerad) Elueringsbuffert GeneJET Reningskolonner (förmonterade med uppsamlingsrör) Uppsamlingsrör Detaljerat protokoll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumntyp Spinnkolonn
Formatera Spinnkolonn
Isoleringsteknik Spinnkolonn
skala Mini
Provtyp Blod
För användning med (applikation) Kvantitativ PCR i realtid (qPCR), Kloning, Southern Blotting, Sekvensering, PCR
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
Produktlinje GeneJET
Produkttyp Genomisk DNA-reningskit
Kvantitet 50 reaktioner
Mål Genomiskt DNA
Testtid <20 min.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • GeneJET Whole Blood Genomic DNA Purification Mini Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P330-Skölj munnen.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Proteinase, Guanidine hydrochloride