Läs mer
Thermo Scientific™ GeneRuler 100 bp DNA-stege
Produktkod. 10588170 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 x 50μ g
50μ g
Förpackningsstorlek:
50µg
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10588170 50μ g 50µg
11873953 5 x 50μ g Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10588170 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SM0241
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    654.00 SEK
    568.65 SEK / 50µg
    Save 85.35 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Utför storleksbestämning och ungefärlig kvantifiering av ett brett spektrum av dubbelsträngat DNA på agaros- eller polyakrylamidgeler.
GeneRuler 100bp 100 till 1000bpDNA Ladder rekommenderas för dimensionering och ungefärlig kvantifiering av ett brett spektrum av dubbelsträngat DNA på agaros- eller polyakrylamidgeler. Stegen är en blandning av kromatografirenade individuella DNA-fragment.
GeneRuler 100bp DNA Ladder kan märkas radioaktivt med T4 Polynukleotidkinas ( se protokoll).
Stegen levereras med 6X DNA Loading Dye.
Stegen är en blandning av kromatografirenade individuella DNA-fragment. GeneRuler 100 bp DNA Ladder kan märkas radioaktivt med T4 Polynukleotidkinas, protokoll. Stegen levereras med 6X DNA Loading Dye.
  • Idealisk för både DNA-dimensionering och ungefärlig kvantifiering
  • Skarpa band
  • Ljusa referensband (givna i rött)
  • Levereras med laddningsfärg för prov-DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 6X
Gel typ Agaros
Etikett eller färgämne Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue, Orange G
Klar att ladda Obs
Storleksintervall 100 till 1000 bp
Gelkompatibilitet Agarosegeler
Kvantitet 50μ g
Produktlinje GeneRuler
Produkttyp DNA-stege