Läs mer
Thermo Scientific™ GeneRuler 1 kb DNA-stege
Produktkod. 11823963 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kit Innehåll:
6X DNA Loading Dye, 10 x 1mL
6X DNA Loading Dye, 2 x 1mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kit Innehåll Förpackningsstorlek
11823963 6X DNA Loading Dye, 2 x 1mL -
11833963 6X DNA Loading Dye, 10 x 1mL Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11823963 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SM0311
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1188.00 SEK
    1080.65 SEK / Paket med 5
    Save 107.35 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utför storleksbestämning och ungefärlig kvantifiering av ett brett spektrum av dubbelsträngat DNA på agarosgeler med denna blandning av kromatografirenade individuella DNA-fragment.
GeneRuler 1kb DNA Ladder, intervall 250 till 10 000 bp kan märkas radioaktivt med T4 Polynukleotidkinas ( se protokoll).
Stegen levereras med 6X DNA Loading Dye, och den kan användas i DNA-dimensionering och ungefärliga kvantifieringsapplikationer.
Stegen är en blandning av kromatografirenade individuella DNA-fragment. GeneRuler 1kb DNA Ladder kan märkas radioaktivt med T4 Polynukleotidkinas. Stegen levereras med 6X DNA Loading Dye.
  • Idealisk för både DNA-dimensionering och ungefärlig kvantifiering
  • Skarpa band
  • Ljusa referensband (givna i rött)
  • Levereras med laddningsfärg för prov-DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 6X
Gel typ Agaros
Etikett eller färgämne Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue, Orange G
Klar att ladda Obs
Storleksintervall 250 till 10 000 bp
Gelkompatibilitet Agarosegeler
Kit Innehåll 6X DNA Loading Dye, 2 x 1mL
Kvantitet 5 x 50μ g
Produktlinje GeneRuler
Produkttyp DNA-stege