Läs mer
Thermo Scientific™ GeneRuler 1 kb DNA-stege
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4529781 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kit Innehåll:
6X DNA Loading Dye, 10 x 1mL
6X DNA Loading Dye, 2 x 1mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. 11823963
Brand: Thermo Scientific™ SM0311
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utför storleksbestämning och ungefärlig kvantifiering av ett brett spektrum av dubbelsträngat DNA på agarosgeler med denna blandning av kromatografirenade individuella DNA-fragment.
GeneRuler 1kb DNA Ladder, intervall 250 till 10 000 bp kan märkas radioaktivt med T4 Polynukleotidkinas ( se protokoll).
Stegen levereras med 6X DNA Loading Dye, och den kan användas i DNA-dimensionering och ungefärliga kvantifieringsapplikationer.
Stegen är en blandning av kromatografirenade individuella DNA-fragment. GeneRuler 1kb DNA Ladder kan märkas radioaktivt med T4 Polynukleotidkinas. Stegen levereras med 6X DNA Loading Dye.
  • Idealisk för både DNA-dimensionering och ungefärlig kvantifiering
  • Skarpa band
  • Ljusa referensband (givna i rött)
  • Levereras med laddningsfärg för prov-DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 6X
Gel typ Agaros
Etikett eller färgämne Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue, Orange G
Produkttyp DNA-stege
Klar att ladda Obs
Storleksintervall 250 till 10 000 bp
Gelkompatibilitet Agarosegeler
Gröna funktioner Hållbar förpackning
Kit Innehåll 6X DNA Loading Dye, 2 x 1mL
Produktlinje GeneRuler
Kvantitet 5 x 50μ g