Läs mer
Thermo Scientific™ GeneRuler 1 kb Plus DNA-stege
Produktkod. p-4529751 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kit Innehåll:
6X DNA Loading Dye, 10 x 1mL
6X DNA Loading Dye, 2 x 1mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kit Innehåll Förpackningsstorlek
11581625 6X DNA Loading Dye, 2 x 1mL Paket med 5
11813993 6X DNA Loading Dye, 10 x 1mL Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11581625 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SM1331
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utför storleksbestämning och ungefärlig kvantifiering av ett brett spektrum av dubbelsträngat DNA på agarosgeler.
GeneRuler 1 kb Plus DNA Ladder 75 till 20 000 bp rekommenderas för dimensionering och ungefärlig kvantifiering av ett brett spektrum av dubbelsträngat DNA på agarosgeler. Stegen är en blandning av kromatografirenade individuella DNA-fragment.
GeneRuler 1 kb Plus DNA Ladder kan märkas radioaktivt med T4 Polynukleotidkinas.
Stegen levereras med 6X DNA Loading Dye för prov-DNA.
Stegen är en blandning av kromatografirenade individuella DNA-fragment. GeneRuler 1kb Plus DNA Ladder kan märkas radioaktivt med T4 Polynukleotidkinas. Stegen levereras med 6X DNA Loading Dye för prov-DNA.
  • Idealisk för både DNA-dimensionering och ungefärlig kvantifiering
  • Skarpa band
  • Ljusa referensband (givna i rött)
  • Levereras med laddningsfärg för prov-DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 6X
Gel typ Agaros
Etikett eller färgämne Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue, Orange G
Klar att ladda Obs
Storleksintervall 75 till 20000 bp
Gelkompatibilitet Agarosegeler
Kit Innehåll 6X DNA Loading Dye, 2 x 1mL
Kvantitet 5 x 50μ g
Produktlinje GeneRuler
Produkttyp DNA-stege