Beskrivning
Utför storleksbestämning och ungefärlig kvantifiering av ett brett spektrum av dubbelsträngat DNA på agarosgeler med Thermo Scientific™ Fermentas GeneRuler™ DNA Ladder Mix.
Stegen är en blandning av kromatografirenade individuella DNA-fragment. GeneRuler DNA Ladder Mix kan märkas radioaktivt med T4 Polynukleotidkinas. Stegen levereras med 6X DNA Loading Dye.
- Idealisk för både DNA-dimensionering och ungefärlig kvantifiering
- Skarpa band
- Ljusa referensband (givna i rött)
- Levereras med laddningsfärg för prov-DNA
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 6X |
| Gel typ | Agaros |
| Etikett eller färgämne | Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue, Orange G |
| Klar att ladda | Obs |
| Storleksintervall | 100 till 1000 bp |
| Gelkompatibilitet | Agarosegeler |
| Kit Innehåll | 6X DNA Loading Dye, 2 x 1mL |
| Kvantitet | 5 x 50μ g |
| Produktlinje | GeneRuler |
| Produkttyp | DNA-stegblandning |