Läs mer
Thermo Scientific™ GeneRuler Express DNA Ladder
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10611041 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50μ g
Förpackningsstorlek:
50µg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10611041 50μ g 50µg
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 10611041 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SM1551
Håll din forskning i rörelse med 3 för 2
Använd kampanjkoden 27970
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Thermo Scientific™ Fermentas GeneRuler Express DNA Ladder är designad för snabb separation (på 5 till 15 minuter vid 23V/cm) av dubbelsträngade DNA-fragment i agarosgeler.
Utför snabb separation (på 5 till 15 minuter vid 23V cm) av dubbelsträngade DNA-fragment i agarosgeler med Thermo Scientific™ Fermentas GeneRuler™ Express DNA Ladder.
Bandmönstret för expressstegar påverkas inte av sammansättningen av elektroforesbuffert, spänning eller gelprocent. Stegen är en blandning av kromatografirenade individuella DNA-fragment. GeneRuler Express DNA Ladder kan märkas radioaktivt med T4 Polynukleotidkinas, protokoll. Stegen levereras med 6X DNA Loading Dye för prov-DNA.
  • Idealisk för både DNA-dimensionering och ungefärlig kvantifiering
  • Idealisk för snabb separation under ett brett spektrum av elektroforesförhållanden
  • Skarpa band
  • Ljusa referensband (givna i rött)
  • Levereras med laddningsfärg för prov-DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 6X
Gel typ Agaros
Etikett eller färgämne Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue, Orange G
Klar att ladda Obs
Storleksintervall 100 till 5000 bp
Gelkompatibilitet Agarosegeler
Kvantitet 50μ g
Produktlinje GeneRuler
Produkttyp DNA-stege