Beskrivning
Utför snabb separation (på 5 till 15 minuter vid 23V cm) av dubbelsträngade DNA-fragment i agarosgeler med Thermo Scientific™ Fermentas GeneRuler™ Express DNA Ladder.
Bandmönstret för expressstegar påverkas inte av sammansättningen av elektroforesbuffert, spänning eller gelprocent. Stegen är en blandning av kromatografirenade individuella DNA-fragment. GeneRuler Express DNA Ladder kan märkas radioaktivt med T4 Polynukleotidkinas, protokoll. Stegen levereras med 6X DNA Loading Dye för prov-DNA.
- Idealisk för både DNA-dimensionering och ungefärlig kvantifiering
- Idealisk för snabb separation under ett brett spektrum av elektroforesförhållanden
- Skarpa band
- Ljusa referensband (givna i rött)
- Levereras med laddningsfärg för prov-DNA
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 6X |
| Gel typ | Agaros |
| Etikett eller färgämne | Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue, Orange G |
| Klar att ladda | Obs |
| Storleksintervall | 100 till 5000 bp |
| Gelkompatibilitet | Agarosegeler |
| Kvantitet | 5 x 50μ g |
| Produktlinje | GeneRuler |
| Produkttyp | DNA-stege |