Läs mer
Thermo Scientific™ GeneRuler Low Range DNA-stege
Produktkod. 10304730 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 x 50μ g
50μ g
Förpackningsstorlek:
50µg
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10304730 50μ g 50µg
11813983 5 x 50μ g Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10304730 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SM1191
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utför snabb dimensionering och ungefärlig kvantifiering av dubbelsträngat DNA med låg molekylvikt på agarosgeler.
GeneRuler Low Range DNA Ladder rekommenderas för dimensionering och ungefärlig kvantifiering av ett brett spektrum av dubbelsträngade DNA-fragment på agaros- eller polyakrylamidgeler. Den är idealisk för denaturerande polyakrylamidgelelektrofores. Stegen är en blandning av kromatografirenade individuella DNA-fragment.
GeneRuler Low Range DNA Ladder kan märkas radioaktivt med T4 Polynukleotidkinas.
GeneRuler Low Range DNA Ladder rekommenderas för dimensionering och ungefärlig kvantifiering av ett brett spektrum av dubbelsträngade DNA-fragment på agaros- eller polyakrylamidgeler. Den är idealisk för denaturerande polyakrylamidgelelektrofores. Stegen är en blandning av kromatografirenade individuella DNA-fragment. GeneRuler Low Range DNA Ladder kan märkas radioaktivt med T4 Polynukleotidkinas, protokoll. Stegen levereras med 6X DNA Loading Dye.
  • Idealisk för både DNA-dimensionering och ungefärlig kvantifiering
  • Idealisk för denaturerande polyakrylamidgelelektrofores
  • Skarpa band
  • Ljusa referensband (givna i rött)
  • Levereras med laddningsfärg för prov-DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 6X
Gel typ Agaros
Etikett eller färgämne Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue, Orange G
Klar att ladda Obs
Storleksintervall 25 till 700 bp
Gelkompatibilitet Agarosegeler
Kvantitet 50μ g
Produktlinje GeneRuler
Produkttyp DNA-stege