Läs mer
Thermo Scientific™ GeneRuler Low Range DNA-stege
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
5 x 50μ g
50μ g
Förpackningsstorlek:
50µg
Paket med 5
Beskrivning
GeneRuler Low Range DNA Ladder rekommenderas för dimensionering och ungefärlig kvantifiering av ett brett spektrum av dubbelsträngade DNA-fragment på agaros- eller polyakrylamidgeler. Den är idealisk för denaturerande polyakrylamidgelelektrofores. Stegen är en blandning av kromatografirenade individuella DNA-fragment.
GeneRuler Low Range DNA Ladder kan märkas radioaktivt med T4 Polynukleotidkinas.
GeneRuler Low Range DNA Ladder rekommenderas för dimensionering och ungefärlig kvantifiering av ett brett spektrum av dubbelsträngade DNA-fragment på agaros- eller polyakrylamidgeler. Den är idealisk för denaturerande polyakrylamidgelelektrofores. Stegen är en blandning av kromatografirenade individuella DNA-fragment. GeneRuler Low Range DNA Ladder kan märkas radioaktivt med T4 Polynukleotidkinas, protokoll. Stegen levereras med 6X DNA Loading Dye.
- Idealisk för både DNA-dimensionering och ungefärlig kvantifiering
- Idealisk för denaturerande polyakrylamidgelelektrofores
- Skarpa band
- Ljusa referensband (givna i rött)
- Levereras med laddningsfärg för prov-DNA
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 6X |
| Gel typ | Agaros |
| Etikett eller färgämne | Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue, Orange G |
| Produkttyp | DNA-stege |
| Klar att ladda | Obs |
| Storleksintervall | 25 till 700 bp |
| Gelkompatibilitet | Agarosegeler |
| Gröna funktioner | Hållbar förpackning |
| Produktlinje | GeneRuler |
| Kvantitet | 5 x 50μ g |