Läs mer
Thermo Scientific™ GeneRuler Färdiga DNA-stegar
Produktkod. 10101240 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Produkttyp:
100BP DNA-stege
100BP Plus DNA-stege
1KB DNA-stege
1KB Plus DNA-stege
50BP DNA-stege
DNA-stegblandning
Hög DNA-stege
Låg DNA-stege
Ultra Low Range DNA-stege
Kvantitet:
1μ L DNA-stege (500 ng), 1μ L orovladdningsbuffert, 500 användningar
100 tillämpningar
500 användningar
Storleksintervall:
10 till 300 bp
100 till 1000 bp
100 till 3000 bp
10171 till 48502 bp
25 till 700 bp
250 till 10 000 bp
50 till 1000 bp
75 till 20000 bp
Antal markörer:
8
10
11
13
14
15
21
Förpackningsstorlek:
50µg
Paket med 5
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Kvantitet Storleksintervall Antal markörer Förpackningsstorlek
10101240 1KB Plus DNA-stege 1μ L DNA-stege (500 ng), 1μ L orovladdningsbuffert, 500 användningar 75 till 20000 bp 15 Paket med 5
10400280 Ultra Low Range DNA-stege 100 tillämpningar 10 till 300 bp 11 50µg
10784881 Låg DNA-stege 100 tillämpningar 25 till 700 bp 10 50µg
10314340 50BP DNA-stege 100 tillämpningar 50 till 1000 bp 13 50µg
10600301 1KB Plus DNA-stege 100 tillämpningar 75 till 20000 bp 15 -
10328179 100BP DNA-stege 100 tillämpningar 100 till 1000 bp 10 50µg
10364280 100BP Plus DNA-stege 100 tillämpningar 100 till 3000 bp 14 50µg
10181070 DNA-stegblandning 100 tillämpningar 100 till 1000 bp 21 50µg
10809360 1KB DNA-stege 100 tillämpningar 250 till 10 000 bp 14 50µg
10508950 Hög DNA-stege 100 tillämpningar 10171 till 48502 bp 8 50µg
11883953 100BP DNA-stege 500 användningar 100 till 1000 bp 10 Paket med 5
10181260 100BP Plus DNA-stege 500 användningar 100 till 3000 bp 14 -
11531605 DNA-stegblandning 500 användningar 100 till 1000 bp 21 Paket med 5
11571595 1KB DNA-stege 500 användningar 250 till 10 000 bp 14 Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10101240 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SM1333
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Afficher toutes les promotions
 Begränsad artikel
I lager
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Thermo Scientific GeneRuler DNA-stegar erbjuder ett brett urval av storlek som standard tillverkas med individuella kromatografi-renade fragment i intervallet 10 bp till 48,5 kb.
Thermo Scientific GeneRuler DNA-stegar fungerar som precisa molekylviktsmarkörer för storlek och ungefärlig kvantifiering av dubbelsträngade DNA-fragment, med ett spann från 10 bp upp till 48,5 kb. Bandens jämna intensitet, tillsammans med distinkta ljusa referensband, möjliggör noggrann dimensionering och orientering under gelelektrofores. Dessutom möjliggör den definierade mängden DNA inom varje band en ungefärlig kvantifiering av experimentella DNA-prover.
GeneRuler DNA-stegar tillhandahålls i ett praktiskt färdigt format som innehåller 6X TriTrack DNA Loading Dye (innehåller Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue och Orange G). De tre färgämnena som finns i bufferten möjliggör enkel spårning av DNA-migration under elektrofores.
Höjdpunkter
  • Brett urval av DNA-stegar som passar en mängd olika experiment
  • Skarpa band, lättminnbara fragmentstorlekar och mängder
  • Enkel visualisering—av trefärgad laddningsfärg för enkel spårning av DNA-migration under elektrofores
  • Färdig att använda: färdigblandad med 6X MassRuler DNA Loading Dye för direktladdning
  • Stabil i rumstemperatur i upp till 24 månader
Hållbarhetsfunktioner
Färdiga GeneRuler DNA-stegar kan förvaras i rumstemperatur i upp till 24 månader. Stegen levereras vid rumstemperatur, med optimerad förpackning i rätt storlek och 100 % återvinningsbar förpackning som minskar avfall.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Koncentration 6X
Gel typ Agaros
Etikett eller färgämne Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue, Orange G
Antal markörer 15
Klar att ladda Ja
Storleksintervall 75 till 20000 bp
Volym (metrisk) 50 μg
Gelkompatibilitet Agarosegeler
Kvantitet 1μ L DNA-stege (500 ng), 1μ L orovladdningsbuffert, 500 användningar
Produktlinje GeneRuler
Produkttyp 1KB Plus DNA-stege
Afficher plus Afficher moins
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.