Läs mer
Thermo Scientific™ GeneRuler 100 bp DNA-stege, färdig att använda
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10181260 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Produkttyp:
100BP DNA-stege
100BP Plus DNA-stege
1KB DNA-stege
1KB Plus DNA-stege
50BP DNA-stege
DNA-stege med hög räckvidd
DNA-stege med låg räckvidd
DNA-stege med ultralågt intervall
DNA-stegemix
Kvantitet:
1μ L DNA-stege (500 ng), 1μ L orovladdningsbuffert, 500 användningar
100 applikationer
500 användningar
Storleksintervall:
10 till 300 bp
100 till 1000 bp
100 till 3000 bp
10171 till 48502 bp
25 till 700 bp
250 till 10 000 bp
50 till 1000 bp
75 till 20000 bp
Antal markörer:
8
10
11
13
14
15
21
Förpackningsstorlek:
50µg
Paket med 5
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Kvantitet Storleksintervall Antal markörer unitSize
10181260 100BP Plus DNA-stege 500 användningar 100 till 3000 bp 14 -
10400280 DNA-stege med ultralågt intervall 100 applikationer 10 till 300 bp 11 50µg
10784881 DNA-stege med låg räckvidd 100 applikationer 25 till 700 bp 10 50µg
10314340 50BP DNA-stege 100 applikationer 50 till 1000 bp 13 50µg
10600301 1KB Plus DNA-stege 100 applikationer 75 till 20000 bp 15 -
10328179 100BP DNA-stege 100 applikationer 100 till 1000 bp 10 50µg
10364280 100BP Plus DNA-stege 100 applikationer 100 till 3000 bp 14 50µg
10181070 DNA-stegemix 100 applikationer 100 till 1000 bp 21 50µg
10809360 1KB DNA-stege 100 applikationer 250 till 10 000 bp 14 50µg
10508950 DNA-stege med hög räckvidd 100 applikationer 10171 till 48502 bp 8 50µg
10101240 1KB Plus DNA-stege 1μ L DNA-stege (500 ng), 1μ L orovladdningsbuffert, 500 användningar 75 till 20000 bp 15 Paket med 5
11883953 100BP DNA-stege 500 användningar 100 till 1000 bp 10 Paket med 5
11531605 DNA-stegemix 500 användningar 100 till 1000 bp 21 Paket med 5
11571595 1KB DNA-stege 500 användningar 250 till 10 000 bp 14 Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 10181260 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SM0324
Edge
Utför storleksbestämning och ungefärlig kvantifiering av ett brett spektrum av dubbelsträngat DNA på agaros- eller polyakrylamidgeler.
GeneRuler 100 bp DNA-stege, färdig att använda 100 till 1000 bp rekommenderas för dimensionering och ungefärlig kvantifiering av ett brett spektrum av dubbelsträngade DNA-fragment på agaros- eller polyakrylamidgeler. Stegen är en blandning av kromatografirenade individuella DNA-fragment.
GeneRuler 100 bp DNA Ladder, färdig att använda, är förblandad med 6X DNA Loading Dye för direkt laddning på gel.
Stegen levereras med 6X DNA Loading Dye.
Höjdpunkter
  • Idealisk för både DNA-dimensionering och ungefärlig kvantifiering
  • Skarpa band
  • Ljusa referensband (givna i rött)
  • Kan laddas direkt och är stabila i rumstemperatur i 6 månader
  • Levereras med laddningsfärg för prov-DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 6X
Gel typ Agaros
Etikett eller färgämne Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue, Orange G
Antal markörer 14
Klar att ladda Ja
Storleksintervall 100 till 3000 bp
Volym (metrisk) 5 x 50 μg
Gelkompatibilitet Agarosegeler
Kvantitet 500 användningar
Produktlinje GeneRuler
Produkttyp 100BP Plus DNA-stege