Beskrivning
Thermo Scientific GeneRuler DNA-stegar fungerar som precisa molekylviktsmarkörer för storlek och ungefärlig kvantifiering av dubbelsträngade DNA-fragment, med ett spann från 10 bp upp till 48,5 kb. Bandens jämna intensitet, tillsammans med distinkta ljusa referensband, möjliggör noggrann dimensionering och orientering under gelelektrofores. Dessutom möjliggör den definierade mängden DNA inom varje band en ungefärlig kvantifiering av experimentella DNA-prover.
GeneRuler DNA-stegar tillhandahålls i ett praktiskt färdigt format som innehåller 6X TriTrack DNA Loading Dye (innehåller Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue och Orange G). De tre färgämnena som finns i bufferten möjliggör enkel spårning av DNA-migration under elektrofores.
Höjdpunkter
- Brett urval av DNA-stegar som passar en mängd olika experiment
- Skarpa band, lättminnbara fragmentstorlekar och mängder
- Enkel visualisering—av trefärgad laddningsfärg för enkel spårning av DNA-migration under elektrofores
- Färdig att använda: färdigblandad med 6X MassRuler DNA Loading Dye för direktladdning
- Stabil i rumstemperatur i upp till 24 månader
Hållbarhetsfunktioner
Färdiga GeneRuler DNA-stegar kan förvaras i rumstemperatur i upp till 24 månader. Stegen levereras vid rumstemperatur, med optimerad förpackning i rätt storlek och 100 % återvinningsbar förpackning som minskar avfall.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 6X |
| Gel typ | Agaros |
| Etikett eller färgämne | Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue, Orange G |
| Antal markörer | 10 |
| Klar att ladda | Ja |
| Storleksintervall | 100 till 1000 bp |
| Volym (metrisk) | 5 x 50 μg |
| Gelkompatibilitet | Agarosegeler |
| Kvantitet | 500 användningar |
| Produktlinje | GeneRuler |
| Visa mer |