Läs mer
Thermo Scientific™ GeneRuler 100 bp DNA-stege, färdig att använda
Handla allt Thermo Scientific Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Produkttyp:
100BP DNA-stege
100BP Plus DNA-stege
1KB DNA-stege
1KB Plus DNA-stege
50BP DNA-stege
DNA-stege med hög räckvidd
DNA-stege med låg räckvidd
DNA-stege med ultralågt intervall
DNA-stegemix
Kvantitet:
1μ L DNA-stege (500 ng), 1μ L orovladdningsbuffert, 500 användningar
100 applikationer
500 användningar
Storleksintervall:
10 till 300 bp
100 till 1000 bp
100 till 3000 bp
10171 till 48502 bp
25 till 700 bp
250 till 10 000 bp
50 till 1000 bp
75 till 20000 bp
Antal markörer:
8
10
11
13
14
15
21
missing translation for 'unitSize'
50µg
Paket med 5
Descripción
GeneRuler 100 bp DNA-stege, färdig att använda 100 till 1000 bp rekommenderas för dimensionering och ungefärlig kvantifiering av ett brett spektrum av dubbelsträngade DNA-fragment på agaros- eller polyakrylamidgeler. Stegen är en blandning av kromatografirenade individuella DNA-fragment.
GeneRuler 100 bp DNA Ladder, färdig att använda, är förblandad med 6X DNA Loading Dye för direkt laddning på gel.
Stegen levereras med 6X DNA Loading Dye.
Stegen är en blandning av kromatografirenade individuella DNA-fragment. GeneRuler 1kb DNA Ladder kan märkas radioaktivt med T4 Polynukleotidkinas. Stegen levereras med 6X DNA Loading Dye.
- Idealisk för både DNA-dimensionering och ungefärlig kvantifiering
- Skarpa band
- Ljusa referensband (givna i rött)
- Levereras med laddningsfärg för prov-DNA
Especificaciones
Especificaciones
| Koncentration | 6X |
| Gel typ | Agaros |
| Etikett eller färgämne | Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue, Orange G |
| Antal markörer | 14 |
| Produkttyp | 1KB DNA-stege |
| Klar att ladda | Ja |
| Storleksintervall | 250 till 10 000 bp |
| Volym (metrisk) | 5 x 50 μg |
| Gelkompatibilitet | Agarosegeler |
| Gröna funktioner | Hållbar förpackning |
| Mostrar más |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido