Läs mer
Thermo Scientific™ GeneRuler 100 bp DNA-stege, färdig att använda
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Description
GeneRuler 100 bp DNA-stege, färdig att använda 100 till 1000 bp rekommenderas för dimensionering och ungefärlig kvantifiering av ett brett spektrum av dubbelsträngade DNA-fragment på agaros- eller polyakrylamidgeler. Stegen är en blandning av kromatografirenade individuella DNA-fragment.
GeneRuler 100 bp DNA Ladder, färdig att använda, är förblandad med 6X DNA Loading Dye för direkt laddning på gel.
Stegen levereras med 6X DNA Loading Dye.
Höjdpunkter
- Idealisk för både DNA-dimensionering och ungefärlig kvantifiering
- Skarpa band
- Ljusa referensband (givna i rött)
- Kan laddas direkt och är stabila i rumstemperatur i 6 månader
- Levereras med laddningsfärg för prov-DNA
Specifications
Specifications
| Koncentration | 6X |
| Gel typ | Agaros |
| Etikett eller färgämne | Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue, Orange G |
| Antal markörer | 13 |
| Produkttyp | 50BP DNA Ladder |
| Klar att ladda | Ja |
| Storleksintervall | 50 till 1000 bp |
| Volym (metrisk) | 50 μg |
| Gelkompatibilitet | Agarosegeler |
| Gröna funktioner | Hållbar förpackning |
| Show More |