Läs mer
Thermo Scientific™ GeneRuler Ultra Low Range DNA-stege
Produktkod. 10150750 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 x 50μ g
50μ g
Förpackningsstorlek:
50µg
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10150750 50μ g 50µg
11823983 5 x 50μ g Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10150750 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SM1211
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utför dimensionering och ungefärlig kvantifiering av små dsDNA-fragment på agaros- eller polyakrylamidgeler. Idealisk för siRNA-analys.
GeneRuler Ultra Low Range DNA Ladder rekommenderas för dimensionering och ungefärlig kvantifiering av ett brett spektrum av dubbelsträngat DNA på agaros- eller polyakrylamidgeler. Den är idealisk för denaturerande polyakrylamidgelelektrofores. Stegen är en blandning av kromatografirenade individuella DNA-fragment.
GeneRuler Ultra Low Range DNA Ladder kan märkas radioaktivt med T4 Polynukleotidkinas.
GeneRuler Ultra Low Range DNA Ladder rekommenderas för dimensionering och ungefärlig kvantifiering av ett brett spektrum av dubbelsträngat DNA på agaros- eller polyakrylamidgeler. Den är idealisk för denaturerande polyakrylamidgelelektrofores. Stegen är en blandning av kromatografirenade individuella DNA-fragment. GeneRuler Ultra Low Range DNA Ladder kan märkas radioaktivt med T4 Polynukleotidkinas. Stegen rekommenderas för analys av siRNA (Figur 1). Stegen levereras med 6X DNA Loading Dye för prov-DNA.
  • Idealisk för både DNA-dimensionering och ungefärlig kvantifiering
  • Idealisk för denaturerande polyakrylamidgelelektrofores
  • Idealisk för analys av siRNA
  • Skarpa band
  • Ljusa referensband (givna i rött)
  • Levereras med laddningsfärg för prov-DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 6X
Gel typ Agaros
Etikett eller färgämne Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue, Orange G
Klar att ladda Obs
Storleksintervall 10 till 300 bp
Gelkompatibilitet Agarosegeler
Kvantitet 50μ g
Produktlinje GeneRuler
Produkttyp DNA-stege