Läs mer
Thermo Scientific™ Genomisk DNA-reningskit
Produktkod. 10571031 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 förberedelser
Produktkod. Kvantitet
10571031 100 förberedelser
1 options
Produktkod. 10571031 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer K0512
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Isolera genomiskt DNA från olika källor, inklusive helblod, serum, cellinjer, bakterieceller, växt- och däggdjursvävnader, med detta DNA-utfällningssystem.
Genomic DNA Purification Kit är ett enkelt och snabbt system för högkvalitativ genomisk DNA-rening från olika källor inklusive: helblod, serum, cellinjer, bakterieceller, växt- och däggdjursvävnader.
Satsen är baserad på selektiv detergentmedierad DNA-utfällning från rålysat. Hela proceduren är snabb endast 20 till 25 minuter med ett typiskt utbyte på 2 till 10μ g genomiskt DNA från 0,2 mL blod.
Genomiskt DNA med hög molekylvikt renat med kitet är lämpligt för direkt användning i alla vanliga molekylärbiologiska tillämpningar: PCR, FastDigest och konventionell restriktionsdigerering, kloning, DNA-sekvensering och Southern blot-analys.
Höjdpunkter
  • Effektiv —2 till 10μ g genomiskt DNA från 0,2 ml blod
  • Snabb —procedur tar cirka 20 minuter
  • Universal —renar genomiskt DNA från olika källor
  • Flexibel —lätt att skala upp och ner
  • Safe —involverar inte fenolextraktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •40 ml lyslösning; rumstemperatur
• 8 mL utfällningslösning (koncentrerad); rumstemperatur
• 10 ml NaCl-lösning; rumstemperatur
Isoleringsteknik Organisk extraktion
Provtyp Bakterier, Celler, Växt, Serum, Vävnad, Helblod, Blod
Elueringsvolym 20 till 100μ L
Slutlig produkttyp gDNA
För användning med (applikation) PCR, Southern blotting, sekvensering, nukleinsyramärkning, hybridisering
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
Kvantitet 100 förberedelser
Frakt skick Rumstemperatur
Testtid 25 min.
Startmaterial mängd Bakterier:≤ 20 mg
celler: ≤10 6
Anläggning: ≤100 mg vävnad
:≤
≤ 200μ
≤ 200μ 30 mg serum: L helblod: L
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Genomic DNA Purification Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P391-Samla upp spill.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N,N-trimethyl-1-tetradecanaminium bromide, Hexadecyltrimethylammonium bromide