Beskrivning
Glykogen är en högrenad polysackarid som härrör från ostron. Det är en inert bärare som signifikant ökar utvinningen av nukleinsyror genom alkoholutfällning. Glykogen är olösligt i etanol och bildar en fällning som fångar målnukleinsyror. Vid centrifugering bildas en synlig pellet, vilket i hög grad underlättar hanteringen av de utfällda nukleinsyrorna. Glykogen fäller kvantitativt ut nukleinsyror från utspädda lösningar med högre effektivitet än tRNA, linjär polyakrylamid eller sonikerad DNA ( se referenser 1-4).
Vi erbjuder två formuleringar av vattenhaltiga glykogenlösningar som möjliggör snabb och effektiv DNA- eller RNA-återvinning:
Glykogen, molekylärbiologisk kvalitet , rekommenderas för DNA-utfällning (#R0561).
Glykogen, RNA-kvalitet , kan användas för både RNA- och DNA-utfällning (#R0551).
Höjdpunkter
- Idealisk för hög återvinning av oligonukleotider (> 8 baser) och låga mängder DNA/RNA (> 20 pg) från utspädda lösningar
- Bildar tydligt synliga pellets
- Interfererar inte med enzymatiska reaktioner†
- Interfererar inte med gelelektrofores av nukleinsyror
- Interfererar inte med spektrofotometrisk bestämning av DNA/RNA-koncentration, (A 260 till 280 mätningar)
- Kompatibel med DNA-transformation och in vitro -transfektion
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glykogen |
| Koncentration | 20 mg/mL |
| Produkttyp | Glykogen |
| Kvantitet | 2 x 0,25 ml |
| Form | Vätska |