Läs mer
Thermo Scientific™ GsuI (BpmI) (5 U/μ L)
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Lambda-DNA digererad med GsuI (BpmI), 1 % agaros, 25 klyvningsställen
konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet under de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
5'...CTGGAG (N) 16 ▵...3'
3'...GACCTC (N) 14 ▵...5'
Villkor för 100 % aktivitet:
- 1X buffert B: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 vid 37 °C), 10 mM MgCl2 och 0,1 mg/ml BSA
- Inkubera vid 30 °C
Förvaringsbuffert:
- GsuI levereras i: 10 mM kaliumfosfat (pH 7,5 vid 25 C), °1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0,2 mg/ml BSA och 50 % (v/v) glycerol
Metyleringseffekter:
- Dam: överlappar aldrig— ingen effekt
- Dcm: kan överlappa varandra— blockerad
- CpG: överlappar aldrig— ingen effekt
- EcoKI: överlappar aldrig— ingen effekt
- EcoBI: överlappar aldrig— ingen effekt
Anmärkning:
- Inkubation vid 37 °C resulterar i 70 % aktivitet
- GsuI kräver endast Mg 2 + för sin aktivitet, men stimuleras av S-adenosylmetionin
- 0,01 mM S-adenosylmetionin ger en 2-faldig ökning av aktiviteten
- GsuI kan förbli associerad med det klyvda DNA:t
- Detta kan orsaka förskjutning av DNA-band under elektrofores
- För att undvika atypiska DNA-bandmönster, använd 6X DNA Loading Dye och SDS Solution för provberedning eller värm det digererade DNA:t i närvaro av SDS före elektrofores
- GsuI blockeras av överlappande dcm -metylering
- För att undvika dcm- metylering, använd en dam , dcm- stam som GM2163 (#M0099)
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 5 U/μ l |
| Metyleringskänslighet | Dcm Metyleringskänslig, Inte Dam-metyleringskänslig, Ej CpG-metyleringskänslig |
| Enzym | GsuI (BpmI) |
| Kompatibel buffert | 10X buffert B |
| Känslig för värmeinaktivering | Ja |
| Optimal reaktionstemperatur | 30 °C |
| Typ IIS RE | Ja |
| Kvantitet | 100 U |
| Produkttyp | Restriktionsenzym |
| Forskningskategori | Ärrlös kloning |