Läs mer
Thermo Scientific™ GsuI (BpmI) (5 U/μ L)
Produktkod. 10869360 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
100 U
500 U
Förpackningsstorlek:
100 enheter
500 enheter
Produktkod. 10869360
Brand: Thermo Scientific™ ER0462
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
GsuI (BpmI) restriktionsenzymet känner igen CTGGAG(16/14)^-ställen och skär bäst vid 30 C °i B-buffert (isoschizomerer: BpmI).
Lambda-DNA digererad med GsuI (BpmI), 1 % agaros, 25 klyvningsställen
konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet under de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
5'...CTGGAG (N) 16 ▵...3'
3'...GACCTC (N) 14 ▵...5'
Villkor för 100 % aktivitet:
  • 1X buffert B: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 vid 37 °C), 10 mM MgCl2 och 0,1 mg/ml BSA
  • Inkubera vid 30 °C
Förvaringsbuffert:
  • GsuI levereras i: 10 mM kaliumfosfat (pH 7,5 vid 25 C), °1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0,2 mg/ml BSA och 50 % (v/v) glycerol
Metyleringseffekter:
  • Dam: överlappar aldrig— ingen effekt
  • Dcm: kan överlappa varandra— blockerad
  • CpG: överlappar aldrig— ingen effekt
  • EcoKI: överlappar aldrig— ingen effekt
  • EcoBI: överlappar aldrig— ingen effekt
Anmärkning:
  • Inkubation vid 37 °C resulterar i 70 % aktivitet
  • GsuI kräver endast Mg 2 + för sin aktivitet, men stimuleras av S-adenosylmetionin
  • 0,01 mM S-adenosylmetionin ger en 2-faldig ökning av aktiviteten
  • GsuI kan förbli associerad med det klyvda DNA:t
  • Detta kan orsaka förskjutning av DNA-band under elektrofores
  • För att undvika atypiska DNA-bandmönster, använd 6X DNA Loading Dye och SDS Solution för provberedning eller värm det digererade DNA:t i närvaro av SDS före elektrofores
  • GsuI blockeras av överlappande dcm -metylering
  • För att undvika dcm- metylering, använd en dam , dcm- stam som GM2163 (#M0099)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Koncentration 5 U/μ l
Metyleringskänslighet Dcm Metyleringskänslig, Inte Dam-metyleringskänslig, Ej CpG-metyleringskänslig
Enzym GsuI (BpmI)
Kompatibel buffert 10X buffert B
Känslig för värmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 30 °C
Typ IIS RE Ja
Kvantitet 500 U
Produkttyp Restriktionsenzym
Forskningskategori Ärrlös kloning