Läs mer
Thermo Scientific™ GTP-lösning (100 mM)
Produktkod. 10629700 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
0,25 ml
Förpackningsstorlek:
0.25ml
Produktkod. 10629700
Brand: Thermo Scientific™ R0461
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific GTP (guanosin 5'-trifosfat) tillhandahålls som 100 mM vattenlösning titrerad till pH 7,3-7,5 med NaOH.
Thermo Scientific GTP (guanosin 5'-trifosfat) tillhandahålls som 100 mM vattenlösning titrerad till pH 7,3-7,5 med NaOH. Den är mer än 99% ren och mycket stabil. GTP kan användas i en mängd olika molekylärbiologiska tillämpningar.
Drag
• Mer än 99 % renhet bekräftad med HPLC
• Funktionstestad i in vitro -transkription
• Stabil i två år vid -20 C °och efter flera frys-upptiningscykler
Tillämpningar aRNA-syntes
• siRNA-syntes
• RNA-amplifiering
in vitro transkription
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 100 mM
För användning med (applikation) in vitro -transkription, RNA-amplifiering
Innehåll och lagring GTP-lösning, 100 mM (0,25 mL)
Butik på– 20 °C.
Frakt skick Torr is
Konjugera Okonjugerad
Kvantitet 0,25 ml
Produkttyp CTP-lösning
Form Vätska