Läs mer
Thermo Scientific™ Hin6I (HinP1I) (10 U/μ L)
Produktkod. 10869850 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
2 000 enheter
Produktkod. 10869850
Brand: Thermo Scientific™ ER0481
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Klipp vid G^CGC-ställen med Hin6I (HinP1I) restriktionsenzym, som fungerar bäst vid °37 C i Tangobuffert (isoschizomerer: AspLEI, BstHHI, CfoI, HinP1I, HspAI).
Lambda-DNA digererad med Hin6I (HinP1I), 1,4 % agaros, 215 klyvningsställen
konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
Höjdpunkter
  • Överlägsen kvalitet - sträng kvalitetskontroll och branschledande tillverkningsprocess
  • Bekvämt färgkodat Five Buffer System
  • Inkluderar universell tangobuffert för dubbelsmältning
  • BSA förblandat i reaktionsbuffertar
  • Brett urval av restriktionsendonukleasspecificiteter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μ L
Metyleringskänslighet CpG-metyleringskänslig, Inte Dam-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig
Enzym Hin6I (HinP1I)
Kompatibel buffert 10X Buffer Tango
Känslig för värmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Typ IIS RE Nej
Kvantitet 2 000 enheter
Produkttyp Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionell kloning