Läs mer
Thermo Scientific™ HincII (HindII) (10 U/μ L)
Produktkod. 10389529 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2 500 U
500 U
Förpackningsstorlek:
2500 enheter
500 enheter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10389529 500 U 500 enheter
10808810 2 500 U 2500 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27968” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 10389529 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer ER0491
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27968” för att få ditt kampanjpris
HincII (HindII) restriktionsenzymet känner igen GTY^RAC-ställen och skär bäst vid °37 C i Tangobuffert (Isoschizomerer: HindII).
Lambda-DNA digererad med HincII (HindII), 1 % agaros, 35 klyvningsställen
konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
5'...GTY▵RA C...3'
3'...CAR▵YT G...5'
Villkor för 100 % aktivitet:
  • 1X Buffertango™ : 33 mM Tris-acetat (pH 7,9 vid 37 °C), 10 mM Mg-acetat, 66 mM K-acetat och 0,1 mg/ml BSA
  • Inkubera vid 37 °C
Förvaringsbuffert:
  • HincII tillhandahålls i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 vid 25 °C), 200 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,5 mg/ml BSA och 50 % (v/v) glycerol
Metyleringseffekter:
  • Dam: överlappar aldrig— ingen effekt
  • Dcm: överlappar aldrig— ingen effekt
  • CpG: kan överlappa varandra— klyvningsförsämrad
  • EcoKI: kan överlappa varandra— blockerad
  • EcoBI: kan överlappa varandra— blockerad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μ L
Metyleringskänslighet CpG-metyleringskänslig, Inte Dam-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig
Enzym HincII (HindII)
Kompatibel buffert 10X Buffer Tango
Känslig för värmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Typ IIS RE Nej
Kvantitet 500 U
Produkttyp Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionell kloning