Läs mer
Thermo Scientific™ HpaII (10 U/μ L)
Produktkod. 10171170 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
1 000 enheter
5 000 enheter
Förpackningsstorlek:
1000 enheter
5000 enheter
Produktkod. 10171170
Brand: Thermo Scientific™ ER0512
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
HpaII-restriktionsenzymet känner igen C^CGG-ställen och skär bäst vid 37 °C i Tangobuffert.
Lambda-DNA digererad med HpaII, 1,4 % agaros, 328 klyvningsställen
konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
5'...C▵CG G...3'
3'...GGC▵C...5' Villkor för 100 % aktivitet:
  • 1X Buffertango™ : 33 mM Tris-acetat (pH 7,9 vid 37 °C), 10 mM Mg-acetat, 66 mM K-acetat och 0,1 mg/ml BSA
  • Inkubera vid 37 °C
Förvaringsbuffert:
  • HpaII levereras i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 vid 25 °C), 100 mM NaCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA och 50 % (v/v) glycerol
Metyleringseffekter:
  • Dam: överlappar aldrig— ingen effekt
  • Dcm: överlappar aldrig— ingen effekt
  • CpG: överlappar helt— blockerad
  • EcoKI: överlappar aldrig— ingen effekt
  • EcoBI: överlappar aldrig— ingen effekt
Kompatibla ändar:
  • Bsp119I, Bsu15I, Hin1I, MaeII, NarI, Psp1406I, SsiI, TaqI, XmiI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μ L
Metyleringskänslighet CpG-metyleringskänslig, Inte Dam-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig
Enzym Hpa II
Kompatibel buffert 10X Buffer Tango
Känslig för värmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Typ IIS RE Nej
Kvantitet 5 000 enheter
Produkttyp Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionell kloning