Läs mer
Thermo Scientific™ Jurkat Genomiskt DNA
Produktkod. 11921421 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
15μ g
Förpackningsstorlek:
15µg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11921421 15μ g 15µg
1 options
Produktkod. 11921421 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SD1111
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Använd detta rena humana genomiska DNA som en kontroll i DNA-metyleringsanalys, genomisk DNA-bibliotekskonstruktion, PCR och Southern blotting.
Jurkat Genomic DNA är mänskligt manligt genomiskt DNA från Jurkat-celler. Genomiskt DNA isolerades från Jurkat E6.1 (human akut T-cellsleukemi, klon E6.1) celler och odlades till konfluens i RPMI media kompletterat med 10 % bovint fetalt serum. Isolerat genomiskt DNA löses i TE-buffert.
Höjdpunkter:
  • Rent —DNA fritt från hämmare, proteiner och RNA
  • Bekväm —färdig att använda 100 ng/μ L-koncentration
  • Kompatibel med nedströmsapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Buffert TE-buffert
Koncentration 100 ng/μ L
Formatera Provrör
För användning med (applikation) Sekvensering
Inkluderar [andra]
Produkttyp Jurkat genomiskt DNA
Kvantitet 15μ g
Art Människa
Form Vätska