Läs mer
Thermo Scientific™ Kpn2I (BspEI) (10 U/μ L)
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Lambda-DNA digererad med Kpn2I (BspEI), 0,7 % agaros, 24 klyvningsställen
konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
5'..T▵CCGG A...3'
3'..AGGCC▵T...5'
Villkor för 100 % aktivitet:
- 1X Buffertango™ : 33 mM Tris-acetat (pH 7,9 vid 37 °C), 10 mM Mg-acetat, 66 mM K-acetat och 0,1 mg/ml BSA
- Inkubera vid 55 °C
Förvaringsbuffert:
- Kpn2I tillhandahålls i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 vid 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA och 50 % (v/v) glycerol
Metyleringseffekter:
- Dam: kan överlappa varandra— ingen effekt
- Dcm: överlappar aldrig— ingen effekt
- CpG: överlappar helt— blockerad
- EcoKI: överlappar aldrig— ingen effekt
- EcoBI: överlappar aldrig— ingen effekt
Digestion av agaros-inbäddat DNA:
- Minst 5 U av enzymet krävs för fullständig nedbrytning av μ1 g agarosinbäddat lambda-DNA på 16 timmar
Kompatibla ändar:
- BshTI, BsaWI, Cfr9I, Cfr10I, Eco88I, NgoMIV, SgrAI
Anmärkning:
Inkubation vid 37 °C resulterar i 50 % aktivitet.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 10 U/μ L |
| Metyleringskänslighet | CpG-metyleringskänslig, Inte Dam-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig |
| Enzym | Kpn2I (BspEI) |
| Kompatibel buffert | 10X Buffer Tango |
| Känslig för värmeinaktivering | Ja |
| Optimal reaktionstemperatur | 55 °C |
| Typ IIS RE | Nej |
| Kvantitet | 500 U |
| Produkttyp | Restriktionsenzym |
| Forskningskategori | Traditionell kloning |