Läs mer
Thermo Scientific™ KpnI, HC (50 U/μ L)
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ KpnI finns som en FastDigest enzym som används för snabb DNA-nedbrytning. Mer än 95 % av de digererade DNA-fragmenten kan ligeras och skäras igen vid en 5'-terminalkoncentration av 0,02 μM efter en 50-faldig översmältning (3U/μ g DNA x 17 timmar) med Kpnl.
5'..GGTAC▵C...3'
3'..C▵CATG G...5'
Villkor för 100 % aktivitet:
- 1X buffert KpnI: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 vid 37 °C), 10 mM MgCl2 , 0,02 % Triton X-100 och 0,1 mg/ml BSA
- Inkubera vid 37 °C
Förvaringsbuffert:
- KpnI levereras i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 vid 25 °C), 50 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA och 50 % (v/v) glycerol
Metyleringseffekter:
- Dam: överlappar aldrig— ingen effekt
- Dcm: kan överlappa varandra— ingen effekt
- CpG: kan överlappa varandra— ingen effekt
- EcoKI: överlappar aldrig— ingen effekt
- EcoBI: överlappar aldrig— ingen effekt
Digestion av agaros-inbäddat DNA:
- Minst 5 U av enzymet krävs för fullständig nedbrytning av μ1 g agarosinbäddat lambda-DNA på 16 timmar
Anmärkning:
Högt glycerol (> 5 %) koncentrationer, >pH 8,0 eller ett stort överskott av enzym kan resultera i stjärnaktivitet.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 50 U/μl |
| Metyleringskänslighet | Inte Dam-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig, Ej CpG-metyleringskänslig |
| Enzym | Kpn I |
| Kompatibel buffert | Unik buffert (10X buffert KpnI) |
| Känslig för värmeinaktivering | Ja |
| Optimal reaktionstemperatur | 37 °C |
| Typ IIS RE | Nej |
| Kvantitet | 20 000 enheter |
| Produkttyp | Restriktionsenzym |
| Forskningskategori | Traditionell kloning |