Läs mer
Thermo Scientific™ KpnI, HC (50 U/μ L)
Produktkod. p-4521827 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
4 000 enheter
5 x 4 000 enheter
Förpackningsstorlek:
4000 enheter
Paket med 5
Produktkod. 10328759
Brand: Thermo Scientific™ ER0521
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
KpnI-restriktionsenzymet känner igen GGTAC^C-ställen och skär bäst vid 37 °C i sin egen unika buffert (Isoschizomerer: Asp718I).
Lambda-DNA digererad med Kpnl, 0,7 % agaros, 2 klyvningsställen
konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
5'..GGTAC▵C...3'
3'..C▵CATG G...5'
Villkor för 100 % aktivitet:
  • 1X buffert KpnI: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 vid 37 °C), 10 mM MgCl2 , 0,02 % Triton X-100 och 0,1 mg/ml BSA
  • Inkubera vid 37 °C
Förvaringsbuffert:
  • KpnI levereras i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 vid 25 °C), 50 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA och 50 % (v/v) glycerol
Metyleringseffekter:
  • Dam: överlappar aldrig— ingen effekt
  • Dcm: kan överlappa varandra— ingen effekt
  • CpG: kan överlappa varandra— ingen effekt
  • EcoKI: överlappar aldrig— ingen effekt
  • EcoBI: överlappar aldrig— ingen effekt
Digestion av agaros-inbäddat DNA:
  • Minst 5 U av enzymet krävs för fullständig nedbrytning av μ1 g agarosinbäddat lambda-DNA på 16 timmar
Anmärkning:
Högt glycerol (> 5 %) koncentrationer, >pH 8,0 eller ett stort överskott av enzym kan resultera i stjärnaktivitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μ L
Metyleringskänslighet Inte Dam-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig, Ej CpG-metyleringskänslig
Enzym Kpn I
Kompatibel buffert Unik buffert (10X buffert KpnI)
Känslig för värmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Typ IIS RE Nej
Kvantitet 4 000 enheter
Produkttyp Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionell kloning