Läs mer
Thermo Scientific™ Lambda DNA/HindIII-markör
Produktkod. 11873943 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
25 x 50μ g
5 x 50μ g
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11873943 5 x 50μ g Paket med 5
11883943 25 x 50μ g Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11873943 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SM0101
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utför storleksbestämning och ungefärlig kvantifiering av stora dubbelsträngade DNA-fragment i agarosgeler med denna konventionella markör som består av 8 skarpa band.
Lambda DNA/HindIII-markör rekommenderas för dimensionering av linjära dubbelsträngade stora DNA-fragment i agarosgeler. Lambda DNA spjälkas till komplettering med lämpligt Thermo Scientitfic restriktionsenzym(er) och renas och löstes i lagringsbuffert. DNA-fragment innehåller olika klibbiga ändar beroende på restriktionsenzym som används för framställning av markören.
Markören kan märkas radioaktivt med T4 Polynukleotidkinas. Alternativt, och det kan märkas radioaktivt eller icke-radioaktivt med Klenow Fragment eller Klenow Fragment, exo- med fill-in reaktionen.
Höjdpunkter
  • Dimensionering och ungefärlig kvantifiering av stora DNA-fragment
  • Skarpa band
  • Levereras med laddningsfärg för prov-DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gel typ Agaros
Klar att ladda Obs
Gelkompatibilitet Agarosegeler
Kvantitet 5 x 50μ g
Produkttyp DNA/Hind III-markör