Läs mer
Thermo Scientific™ Lambda DNA
Produktkod. 10518740 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
500μ g
Förpackningsstorlek:
500µg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10518740 500μ g 500µg
1 options
Produktkod. 10518740 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SD0011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    714.00 SEK
    692.65 SEK / 500µg
    Save 21.35 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Generera DNA-storleksmarkörfragment med detta linjära, dubbelsträngade DNA, ett vanligt substrat för restriktionsendonukleaser.
Lambda är en tempererad Escherichia coli- bakteriofag. Virion-DNA:t är linjärt och dubbelsträngat (48502 nt) med 12 bp enkelsträngade komplementära 5'-ändar. Efter att fagpartikeln injicerar sin kromosom i cellen, cirkulerar kromosomen genom ändsammanfogning. I den lytiska vägen uttrycks faggener som kodar för replikation, lys och virionproteiner. Kromosomen replikerar, och replikerna klyvs och förpackas till avkomma fagpartiklar. I den lysogena vägen undertrycks faggenexpression och den cirkulära kromosomen sätts in i bakteriekromosomen genom rekombination.
Höjdpunkter
Fag lambda-DNA är ett vanligt substrat för restriktionsendonukleaser och för generering av DNA-storleksmarkörfragment. För storskalig isolering av fag-DNA används ofta cI857Sam7 , en mutant som bär fyra kända mutationer. DNA-sekvensen som används för att konstruera en fag alfa-restriktionskarta inkluderar dessa mutationer. Kartan visar enzymer som skär lambda-DNA en gång. Enzymer som produceras av Thermo Scientific visas i orange ( se bilden nedan).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 0,3μ g/μ L
Provtyp DNA
Slutlig produkttyp DNA
För användning med (applikation) Kloning/Nukleinsyragelelektrofores
Inkluderar [andra]
Produkttyp Lambda DNA
Kvantitet 500μ g
Art Lambdafag