Läs mer
Thermo Scientific™ LweI (SfaNI) (10 U/μ L)
Produktkod. p-4521872 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
100 U
500 U
Förpackningsstorlek:
100 enheter
500 enheter
Produktkod. 10252410
Brand: Thermo Scientific™ ER1621
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Restriktionsenzymet LweI (SfaNI) känner igen GCATC(5/9)^-ställen och skär bäst vid 37 °C i Tangobuffert (Isoschizomerer: SfaNI).
Lambda-DNA digererad med Lwel (SfaNI), 1,4 % agaros, 169 klyvningsställen
konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
5'..GCATC (N) 5 ▵...3'
3'..CGTAG (N) 9 ▵...5'
Villkor för 100 % aktivitet:
  • 1X Buffertango™ : 33 mM Tris-acetat (pH 7,9 vid 37 °C), 10 mM Mg-acetat, 66 mM K-acetat och 0,1 mg/ml BSA
  • Inkubera vid 37 °C
Förvaringsbuffert:
  • LweI levereras i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 vid 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA och 50 % (v/v) glycerol
Metyleringseffekter:
  • Dam: överlappar aldrig— ingen effekt
  • Dcm: överlappar aldrig— ingen effekt
  • CpG: kan överlappa varandra— klyvningsförsämrad
  • EcoKI: överlappar aldrig— ingen effekt
  • EcoBI: kan överlappa varandra— effekt ej fastställd
Anmärkning:
Lwel kan förbli associerad med det klyvda DNA:t. Detta kan orsaka förskjutning av DNA-band under elektrofores. För att undvika atypiska DNA-bandmönster, använd 6X DNA Loading Dye& SDS-lösning för provberedning eller värm det digererade DNA:t i närvaro av SDS före elektrofores. Minst två kopior av Lwel-igenkänningsstället krävs för effektiv klyvning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μ L
Metyleringskänslighet CpG-metyleringskänslig, Inte Dam-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig
Enzym LweI (SfaNI)
Kompatibel buffert 10X Buffer Tango
Känslig för värmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Typ IIS RE Ja
Kvantitet 100 U
Produkttyp Restriktionsenzym
Forskningskategori Ärrlös kloning