Läs mer
Thermo Scientific™ M13/pUC-sekvenseringsprimer (-20), 17-mer
Produktkod. 10744311 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10μ M
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10744311 10μ M Varje
1 options
Produktkod. 10744311 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SO100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Thermo Scientific M13/pUC-sekvenseringsprimrar hybridiserar till regionen i 5'-terminalen av lacZ-genen.
Thermo Scientific M13/pUC-sekvenseringsprimrar hybridiserar till regionen i 5'-terminalen av lacZ-genen. Alla primers levereras som 10μ M vattenlösningar.
Ansökningar
• Sekvensering av DNA-fragment insatta i MCS i lacZ-genen av olika kloningsvektorer, såsom pUC19 (kat. nr. SM0221), pTZ19R, pTZ57R, M13mp18 och pBluescript II
• Koloniscreening med PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Sekvenseringsprimer
Innehåll och lagring M13/pUC sekvenseringsprimer (-20), 17-mer, 10μ M Butik
kl– 20 °C.
Frakt skick Torr is
Koncentration 10μ M
Primer M13
Kvantitet 10μ M
Vektor pUC19, pTZ19R, pTZ57R, M13mp18, pBluescript II
För användning med (applikation) Sekvensering
Form Vätska
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.