Läs mer
Thermo Scientific™ M13/pUC Sequencing Primer (-40), 17-mer
Produktkod. 10101330 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10μ M, 60μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10101330 10μ M, 60μ L Varje
1 options
Produktkod. 10101330 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SO113
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Thermo Scientific M13/pUC Sequencing Primer (-40), 17-mer är en syntetisk enkelsträngad 17-mer oligonukleotid med fria 5'- och 3'-hydroxyländar.
Thermo Scientific M13/pUC Sequencing Primer (-40), 17-mer är en syntetisk enkelsträngad 17-mer oligonukleotid med fria 5'- och 3'-hydroxyländar. Denna M13/pUC-primer hybridiserar till regionen i 5'-terminalen av lacZ-genen. Alla primers levereras som 10μ M vattenlösningar.
Ansökningar
• Sekvensering av DNA-fragment insatta i MCS i lacZ-genen av olika kloningsvektorer, såsom pUC19 (kat. nr. SM0221), pTZ19R, pTZ57R, M13mp18 och pBluescript II
• Koloniscreening med PCR
-primersekvens: 5'-d(GTTTTCCCAGTCACGAC)-3'
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Sekvenseringsprimer
Innehåll och lagring M13/pUC Sequencing Primer (-40), 17-mer, 10μ M (60μ L)
Butik på– 20 °C.
Frakt skick Torr is
Koncentration 10μ M
Primer M13
Kvantitet 10μ M, 60μ L
Vektor pUC19, pTZ19R, pTZ57R, M13mp18, pBluescript II
För användning med (applikation) Sekvensering
Form Vätska