Läs mer
Thermo Scientific™ M13/pUC Sequencing Primer (-46), 22-mer
Produktkod. 10384680 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10μ M, 45μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10384680 10μ M, 45μ L Varje
1 options
Produktkod. 10384680 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SO114
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Thermo Scientific M13/pUC Sequencing Primer (-46), 22-mer är en syntetisk enkelsträngad 22-mer oligonukleotid med fria 5'- och 3'-hydroxyländar.
Thermo Scientific M13/pUC Sequencing Primer (-46), 22-mer är en syntetisk enkelsträngad 22-mer oligonukleotid med fria 5'- och 3'-hydroxyländar. Denna M13/pUC-primer hybridiserar till regionen i 5'-terminalen av lacZ-genen. Alla primers levereras som 10μ M vattenlösningar.
Ansökningar
• Sekvensering av DNA-fragment insatta i MCS i lacZ-genen av olika kloningsvektorer, såsom pUC19 (kat. nr. SM0221), pTZ19R, pTZ57R, M13mp18 och pBluescript II
• Koloniscreening med PCR
-primersekvens: 5'-d(GCCAGGGTTTTTCCCAGTCACGA)-3'
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Sekvenseringsprimer
Innehåll och lagring M13/pUC Sequencing Primer (-46), 22-mer, 10μ M (45μ L)
Butik på– 20 °C.
Frakt skick Torr is
Koncentration 10μ M
Primer M13
Kvantitet 10μ M, 45μ L
Vektor pUC19, pTZ19R, pTZ57R, M13mp18, pBluescript II
För användning med (applikation) Sekvensering
Form Vätska