Läs mer
Thermo Scientific™ M13/pUC omvänd sekvenseringsprimer (-46), 24-mer
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific M13/pUC Reverse Sequencing Primer (-46), 24-mer är en syntetisk enkelsträngad 24-mer oligonukleotid med fria 5'- och 3'-hydroxyländar. Denna M13/pUC-primer hybridiserar till regionen i 5'-terminalen av lacZ-genen. Alla primers levereras som 10μ M vattenlösningar.
Ansökningar
• Sekvensering av DNA-fragment insatta i MCS i lacZ-genen av olika kloningsvektorer, såsom pUC19 (kat. nr. SM0221), pTZ19R, pTZ57R, M13mp18 och pBluescript II
• Koloniscreening med PCR
-primersekvens: 5'-d(GAGCGGATAACAATTTCACACAGG)-3'
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Sekvenseringsprimer |
| Innehåll och lagring | M13/pUC omvänd sekvenseringsprimer (-46), 24-mer, 10μ M (42μ L) Butik på– 20 °C. |
| Frakt skick | Torr is |
| Koncentration | 10μ M |
| Primer | M13 |
| Kvantitet | 10μ M, 42μ L |
| Vektor | pUC19, pTZ19R, pTZ57R, M13mp18, pBluescript II |
| För användning med (applikation) | Sekvensering |
| Form | Vätska |