Läs mer
Thermo Scientific™ MassRuler DNA Loading Dye (6X)
Produktkod. 11813943 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 x 1 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11813943 5 x 1 ml Paket med 5
1 options
Produktkod. 11813943 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R0621
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Förbered DNA-markörer och prover för laddning på agaros eller polyakrylamidgeler med Thermo Scientific™ 6X MassRuler DNA-laddningsfärgämne.
6X MassRuler DNA Loading Dye används för att förbereda DNA-markörer och prover för laddning på agaros- eller polyakrylamidgeler. Den innehåller ett färgämne (bromfenolblått) för visuell spårning av DNA-migrering under elektrofores. Närvaron av glycerol säkerställer att DNA:t i stegen och provet bildar ett lager i botten av brunnen. EDTA som ingår i lösningarna binder tvåvärda metalljoner och hämmar metallberoende nukleaser.
6X MassRuler DNA Loading Dye används för konventionell DNA-elektrofores ( se Rekommendationer för användning).
Höjdpunkter
  • Enfärgsspårning av DNA-migrering under DNA-elektrofores
  • Ingen DNA-maskering under gelexponering för UV-ljus
  • EDTA binder tvåvärda metalljoner och hämmar metallberoende nukleaser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 6X
Gelkompatibilitet Akrylamidgeler, agarosgeler
Etikett eller färgämne Bromfenol blå
Produkttyp DNA-laddningsfärgämne
Produktlinje MassRuler
Kvantitet 5 x 1 ml