Läs mer
Thermo Scientific™ Maxima Probe qPCR Master Mix (2X), med separat ROX flaska
Produktkod. 11873923 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Antal reaktioner:
1 000 reaktioner
200 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1000 reaktioner
200 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
11873923 200 reaktioner 200 reaktioner
12201547 1 000 reaktioner 1000 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11873923 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer K0261
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2175.00 SEK
    1957.65 SEK / 200 reaktioner
    Save 217.35 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Optimera qPCR med probkemi med hjälp av standardcykelprotokoll med dessa färdiga qPCR-mastermixar.
Maxima Probe qPCR Master Mixes är färdiga att använda lösningar optimerade för kvantitativ realtids-PCR. Mastermixarna inkluderar Maxima Hot Start Taq DNA-polymeras och dNTPs i en optimerad PCR-buffert. Endast mall och primers behöver läggas till.
Maxima Hot Start Taq DNA-polymeras i kombination med en optimerad buffert säkerställer PCR-specificitet och känslighet. dUTP ingår i blandningen för valfri kontroll av överförd kontaminering med uracil-DNA-glykosylas (UDG). Användningen av Maxima Probe qPCR Master Mixes i realtids-PCR säkerställer reproducerbar, känslig och specifik kvantifiering av genomiska, plasmid-, virala och cDNA-mallar.
Maxima Probe qPCR Master Mixes är kompatibla med de flesta termiska cykler i realtid.
Mastermixen inkluderar Maxima Hot Start Taq DNA-polymeras och dNTPs i en optimerad PCR-buffert. ROX Lösningen tillhandahålls i en separat injektionsflaska för användning med maskiner som kräver ROX som ett passivt referensfärgämne. Maxima Hot Start Taq DNA-polymeras i kombination med den optimerade bufferten säkerställer PCR-specificitet och känslighet. dUTP ingår i mixen för valfri kontroll av överförd kontaminering med uracil-DNA-glykosylas (UDG). Användningen av Maxima Probe qPCR Master Mix i realtids-PCR säkerställer reproducerbar, känslig och specifik kvantifiering av genomiska, plasmid-, virala och cDNA-mallar.
  • Specificitet —Maxima Hot Start Taq DNA-polymeras och den optimerade bufferten eliminerar ospecifik amplifiering och bildning av primerdimerer
  • Känslighet —upptäcker mål med lågt antal kopior
  • ROX Lösning tillhandahålls i ett separat rör
  • Brett linjärt —område exakt kvantifiering över 9 storleksordningar
  • Universal —kan användas på de flesta realtids-PCR-instrument
  • Reproducerbarhet och —bekvämlighet färdig att använda 2X mastermix
Rekommenderas för:
Realtids-PCR och RT-qPCR med sekvensspecifika prober på de flesta realtids-PCR-maskiner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring Innehåller:
• 2 x 1,25 ml Maxima Probe qPCR Master Mix (2X) som innehåller Maxima Hot Start Taq DNA-polymeras och dNTP (även dUTP) i en optimerad PCR-buffert; tillräckligt för 200 x 25μ L reaktioner.
•50μ L ROX lösning, 50μ M
• 2 x 1,25 mL nukleasfritt vatten Förvaras
vid -20 °C.
Detektionsmetod Primer-probe
Formatera Provrör
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod qPCR
Polymeras Taq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
För användning med (utrustning) BioRad CFX96™, BioRad iCycler iQ , BioRad iQ5 , BioRad MyiQ , MJ Chromo4 , Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, Bio-Rad CFX384 Touch™ , Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler , MJ Opticon
Produktlinje Maxima
Produkttyp qPCR Master Mix
Kvantitet 200 reaktioner
Tillräckligt för 200 reaktioner av 25μ L
För användning med (applikation) Genuttryck
Antal reaktioner 200 reaktioner
Provtyp DNA, dsDNA
Volym 2 x 1.25 mL