Läs mer
Thermo Scientific™ Maxima Probe/ROX qPCR Master Mix (2X)
Produktkod. 11813923 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Antal reaktioner:
1 000 reaktioner
200 reaktioner
4 000 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1000 reaktioner
200 reaktioner
4000 reaktioner
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Antal reaktioner Unit Size
11813923 1 000 reaktioner 1000 reaktioner
11803923 200 reaktioner 200 reaktioner
11823923 4 000 reaktioner 4000 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Catalog No. 11813923 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. K0232
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Optimera qPCR med probkemi med hjälp av standardcykelprotokoll med dessa färdiga qPCR-mastermixar.
Maxima Probe qPCR Master Mixes är färdiga att använda lösningar optimerade för kvantitativ realtids-PCR. Mastermixarna inkluderar Maxima Hot Start Taq DNA-polymeras och dNTPs i en optimerad PCR-buffert. Endast mall och primers behöver läggas till.
Maxima Hot Start Taq DNA-polymeras i kombination med en optimerad buffert säkerställer PCR-specificitet och känslighet. dUTP ingår i blandningen för valfri kontroll av överförd kontaminering med uracil-DNA-glykosylas (UDG). Användningen av Maxima Probe qPCR Master Mixes i realtids-PCR säkerställer reproducerbar, känslig och specifik kvantifiering av genomiska, plasmid-, virala och cDNA-mallar.
Maxima Probe qPCR Master Mixes är kompatibla med de flesta termiska cykler i realtid.
Mastermixen inkluderar Maxima Hot Start Taq DNA-polymeras och dNTPs i en optimerad PCR-buffert. Den kompletteras med ROX passivt referensfärgämne. Endast mall och primers behöver läggas till.Maxima Hot Start Taq DNA-polymeras i kombination med en optimerad buffert säkerställer PCR-specificitet och känslighet. dUTP ingår i blandningen för valfri kontroll av överförd kontaminering med uracil-DNA-glykosylas (UDG). ROX fungerar som ett passivt referensfärgämne. Användningen av Maxima Probe/ROX qPCR Master Mix (2X) i realtids-PCR säkerställer reproducerbar, känslig och specifik kvantifiering av genomiska, plasmid-, virala och cDNA-mallar. Mastermixen kan användas med de flesta termiska cykler i realtid, inklusive instrument från Applied Biosystems , Eppendorf , Corbett , Bio-Rad och Roche .
  • Känslighet —upptäcker mål med lågt antal kopior
  • Specificitet —Maxima Hot Start Taq DNA-polymeras och den optimerade bufferten eliminerar ospecifik amplifiering och bildning av primerdimerer
  • Brett linjärt —område exakt kvantifiering över 9 storleksordningar
  • Universal —kan användas med sekvensspecifika prober på de flesta termiska cykler i realtid
  • Reproducerbarhet och —bekvämlighet färdig att använda 2X mastermix minimerar pipetteringsfel och minskar inställningstiden
Rekommenderas för:
Realtids-PCR med användning av sekvensspecifika prober; Realtids-RT-PCR med användning av sekvensspecifika prober.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Koncentration 2X
Innehåll och lagring Innehåller:
• 10 x 1,25 ml Maxima Probe/ROX qPCR Master Mix (2X) innehållande Maxima Hot Start Taq DNA-polymeras och dNTP (även dUTP) i en optimerad PCR-buffert med ROX passivt referensfärgämne; tillräckligt för 1000 x 25μ L reaktioner.
•10 x 1,25 mL nukleasfritt vatten Förvaras
vid -20 °C.
Detektionsmetod Primer-probe
Formatera Provrör
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod qPCR
Polymeras Taq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
För användning med (utrustning) 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System
Produktlinje Maxima
Produkttyp qPCR Master Mix
Kvantitet 1 000 reaktioner
Tillräckligt för 1000 reaktioner vid 25μ L
För användning med (applikation) Genuttryck
Antal reaktioner 1 000 reaktioner
Provtyp DNA, dsDNA
Volym 10 x 1.25 mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.