Beskrivning
Maxima Probe qPCR Master Mixes är färdiga att använda lösningar optimerade för kvantitativ realtids-PCR. Mastermixarna inkluderar Maxima Hot Start Taq DNA-polymeras och dNTPs i en optimerad PCR-buffert. Endast mall och primers behöver läggas till.
Maxima Hot Start Taq DNA-polymeras i kombination med en optimerad buffert säkerställer PCR-specificitet och känslighet. dUTP ingår i blandningen för valfri kontroll av överförd kontaminering med uracil-DNA-glykosylas (UDG). Användningen av Maxima Probe qPCR Master Mixes i realtids-PCR säkerställer reproducerbar, känslig och specifik kvantifiering av genomiska, plasmid-, virala och cDNA-mallar.
Maxima Probe qPCR Master Mixes är kompatibla med de flesta termiska cykler i realtid.
- Känslighet —upptäcker mål med lågt antal kopior
- Specificitet —Maxima Hot Start Taq DNA-polymeras och den optimerade bufferten eliminerar ospecifik amplifiering och bildning av primerdimerer
- Brett linjärt —område exakt kvantifiering över 9 storleksordningar
- Universal —kan användas med sekvensspecifika prober på de flesta termiska cykler i realtid
- Reproducerbarhet och —bekvämlighet färdig att använda 2X mastermix minimerar pipetteringsfel och minskar inställningstiden
Rekommenderas för:
Realtids-PCR med användning av sekvensspecifika prober; Realtids-RT-PCR med användning av sekvensspecifika prober.
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 2X |
| Innehåll och lagring | Innehåller: • 4 x 12,5 ml Maxima Probe/ROX qPCR Master Mix (2X) innehållande Maxima Hot Start Taq DNA-polymeras och dNTP (även dUTP) i en optimerad PCR-buffert med ROX passivt referensfärgämne; tillräckligt för 4000 x 25μ L reaktioner. •2 x 30 ml nukleasfritt vatten Förvaras vid -20 °C. |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| Formatera | Provrör |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| PCR-metod | qPCR |
| Polymeras | Taq DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Standard |
| För användning med (utrustning) | 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System |
| Produktlinje | Maxima |
| Visa mer |