Läs mer
Thermo Scientific™ Maxima Probe/ROX qPCR Master Mix (2X)
Produktkod. p-4527046 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Antal reaktioner:
1 000 reaktioner
200 reaktioner
4 000 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1000 reaktioner
200 reaktioner
4000 reaktioner
Produktkod. 11803923
Brand: Thermo Scientific™ K0231
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Optimera qPCR med probkemi med hjälp av standardcykelprotokoll med dessa färdiga qPCR-mastermixar.
Maxima Probe qPCR Master Mixes är färdiga att använda lösningar optimerade för kvantitativ realtids-PCR. Mastermixarna inkluderar Maxima Hot Start Taq DNA-polymeras och dNTPs i en optimerad PCR-buffert. Endast mall och primers behöver läggas till.
Maxima Hot Start Taq DNA-polymeras i kombination med en optimerad buffert säkerställer PCR-specificitet och känslighet. dUTP ingår i blandningen för valfri kontroll av överförd kontaminering med uracil-DNA-glykosylas (UDG). Användningen av Maxima Probe qPCR Master Mixes i realtids-PCR säkerställer reproducerbar, känslig och specifik kvantifiering av genomiska, plasmid-, virala och cDNA-mallar.
Maxima Probe qPCR Master Mixes är kompatibla med de flesta termiska cykler i realtid.
Mastermixen inkluderar Maxima Hot Start Taq DNA-polymeras och dNTPs i en optimerad PCR-buffert. Den kompletteras med ROX passivt referensfärgämne. Endast mall och primers behöver läggas till.Maxima Hot Start Taq DNA-polymeras i kombination med en optimerad buffert säkerställer PCR-specificitet och känslighet. dUTP ingår i blandningen för valfri kontroll av överförd kontaminering med uracil-DNA-glykosylas (UDG). ROX fungerar som ett passivt referensfärgämne. Användningen av Maxima Probe/ROX qPCR Master Mix (2X) i realtids-PCR säkerställer reproducerbar, känslig och specifik kvantifiering av genomiska, plasmid-, virala och cDNA-mallar. Mastermixen kan användas med de flesta termiska cykler i realtid, inklusive instrument från Applied Biosystems , Eppendorf , Corbett , Bio-Rad och Roche .
  • Känslighet —upptäcker mål med lågt antal kopior
  • Specificitet —Maxima Hot Start Taq DNA-polymeras och den optimerade bufferten eliminerar ospecifik amplifiering och bildning av primerdimerer
  • Brett linjärt —område exakt kvantifiering över 9 storleksordningar
  • Universal —kan användas med sekvensspecifika prober på de flesta termiska cykler i realtid
  • Reproducerbarhet och —bekvämlighet färdig att använda 2X mastermix minimerar pipetteringsfel och minskar inställningstiden
Rekommenderas för:
Realtids-PCR med användning av sekvensspecifika prober; Realtids-RT-PCR med användning av sekvensspecifika prober.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring Innehåller:
• 2 x 1,25 ml Maxima Probe/ROX qPCR Master Mix (2X) innehållande Maxima Hot Start Taq DNA-polymeras och dNTP (även dUTP) i en optimerad PCR-buffert med ROX passivt referensfärgämne; tillräckligt för 200 x 25μ L reaktioner.
•2 x 1,25 mL nukleasfritt vatten Förvaras
vid -20 °C.
Detektionsmetod Primer-probe
Formatera Provrör
GC-rik PCR-prestanda Hög
PCR-metod qPCR
Polymeras Taq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Standard
För användning med (utrustning) 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System
Produktlinje Maxima
Produkttyp qPCR Master Mix
Kvantitet 200 reaktioner
Tillräckligt för 200 reaktioner av 25μ L
För användning med (applikation) Genuttryck
Antal reaktioner 200 reaktioner
Provtyp DNA, dsDNA
Volym 2 x 1.25 mL